Få mere at vide
Brady™ Lockout Stationsbestyrelsen
Artikelnummer. 11741865
Skift visning
Højde (metrisk):
292,1 mm
342,9 mm
546,1 mm
596,9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) unitSize
11741865 596,9 mm Hver
11721865 292,1 mm Hver
11731865 342,9 mm Hver
11751865 546,1 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11741865 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 050991
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et vellykket lockout-program begynder med de rigtige enheder gemt de rigtige steder, og denne Lockout Station Board er den ideelle løsning til at komme i gang.
  • Mærker, hængelåse og hasper medfølger ikke.
Tekniske data
Produkttype 24-Låsebræt
Alternativt varenummer 24-LÅSBORD
Farve Gul
Materiale Akryl
Dybde (engelsk) 0,19 tommer
Dybde (metrisk) 4.76 mm
Dimensioner (D x B x H) 4.76 x 292.1 x 596.9 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 23,5 tommer
Højde (metrisk) 596,9 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 11,5 tommer.
Bredde (metrisk) 292.1 mm