Få mere at vide
Brady™ Lockout Stationsbestyrelsen
Artikelnummer. 11721865
Højde (metrisk):
292,1 mm
342,9 mm
546,1 mm
596,9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11721865
Brand: Brady™ 050989
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et vellykket lockout-program begynder med de rigtige enheder gemt de rigtige steder, og denne Lockout Station Board er den ideelle løsning til at komme i gang.
  • Mærker, hængelåse og hasper medfølger ikke.
Tekniske data
Produkttype 6-Låsebræt
Alternativt varenummer 6-LÅSBORD
Farve Gul
Materiale Akryl
Dybde (engelsk) 0,19 tommer
Dybde (metrisk) 4.76 mm
Dimensioner (D x B x H) 4.76 x 393.7 x 292.1 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 11,5 tommer.
Højde (metrisk) 292,1 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 15,5 tommer
Bredde (metrisk) 393.7 mm