Få mere at vide
Thermo Scientific™ Locator™ Plus stativ og bokssystemer
Artikelnummer. 11776359 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
71 l
121 l
184 l
Model-:
Locator 4 Plus
Locator 6 Plus
Locator 8 Plus
Locator Jr. Plus
Inkluderer:
Med niveauovervågning
Med niveauovervågning
Uden niveauovervågning
Hætteglaskapacitet:
2000
4000
6000
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Model- Inkluderer Hætteglaskapacitet Pakningsstørrelse
11776359 71 l Locator Jr. Plus Med niveauovervågning 2000 Hver
10307713 121 l Locator 4 Plus Med niveauovervågning 4000 Hver
11716369 184 l Locator 6 Plus Med niveauovervågning 6000 Hver
11736369 121 l Locator 8 Plus Med niveauovervågning 2000 Hver
10063553 71 l Locator Jr. Plus Uden niveauovervågning 2000 -
10533874 121 l Locator 4 Plus Uden niveauovervågning 4000 Hver
10398533 121 l Locator 8 Plus Uden niveauovervågning 2000 -
10028132 184 l Locator 6 Plus Uden niveauovervågning 6000 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11776359 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CY509106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60865.49 DKK
    49761.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 11104.12 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Opbevar op til 6.000 prøver økonomisk i Locator 6 stativ- og bokssystemet, der gør prøveudtagning enkel og bruger minimalt flydende nitrogen.
Opbevar op til 6.000 prøver økonomisk i Thermo Scientific™ Locator™ Plus stativ- og bokssystemet, der gør prøveudtagning enkel og bruger minimalt flydende nitrogen. Dette indekserede system fås med eller uden ultralydsniveaumonitor.
Funktioner:
  • Kompakt design for at minimere pladsbehovet og samtidig maksimere lagerkapaciteten
  • Velegnet til både manuelle og computeriserede journalføringsmetoder
  • Fremragende temperaturensartethed: prøver opbevares under -180 °C, selv når mindre end 2' (5 cm) flydende nitrogen er tilbage i beholderen
  • Lydalarmen lyder, når nitrogenniveauet falder under det sikre område; tør fjernalarmkontakt til fjernovervågning
  • Avanceret vakuumisolering for at minimere fordampning af flydende nitrogen og reducere driftsomkostningerne
  • Sikker låsning for at forhindre uautoriseret adgang
Locator 4 Plus og Locator 8 Plus:
  • Med niveauovervågning
  • Udvendigt diameter: 55,8 cm; Højde: 100,3 cm
Locator Jr. Plus:
  • Uden niveauovervågning
  • Udvendigt diameter: 55,9 cm; Højde: 67,9 cm
Locator 6 Plus:
  • Uden niveauovervågning
  • Udvendigt Dia.: 66 cm; Højde: 100,3 cm
Bemærk:
Den oplyste flaskekapacitet antager 1,2/2 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ kryogene hætteglas
Inkluderer:
Indekserede rustfri stålstativer designet til brug med 2' (5 cm) Nalgene™ kryogene bokse (større stativer er tilgængelige til opbevaring af 5,0 ml ampuller i Locator Jr. Plus og Locator 4 Plus). Fås med eller uden flydende nitrogen niveaumåler (valgfrit, fabriksmonteret monitor kan også købes separat).
Kræver
Thermo Scientific Nalgene Kryogene bokse (bestil separat)
Kompatibel med:
  • Kasser, Nalgene, 2' til 1,0 og 1,5 ml flasker, 100 flasker pr. æske, kasse med 10 (CS509X24)
  • Kasser, Nalgene, 2' til 2 ml ampuller, 81 flasker pr. kasse, kasse med 40 (CS509X4); kasse med 20 (CS509X5)
  • Kasser, Nalgene 4' til 5 ml ampuller, 81 vials pr. boks, hver (CS509X10)
  • Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
  • Kopper, sug, 2 erstatninger for CryoClaw (AY509X19)
  • Logbog (LT509X5)
  • Niveaumonitor, kundeinstalleret: CN509X3-70 (120V, Jr.); CN509X6-70 (120V, 4); CN509X10-70 (120V, 6); CN509X9-70 (120V, 8); CN509X1-70 (220V, Jr.); CN509X4-70 (220V, 4); CN509X11-70 (220V, 6); CN509X7-70 (220V, 8)
  • Stativ, til 5,0 ml hætteglas (inkluderer ikke bokse) (HR509X19A)
  • Hætteglas, 1 ml, æske med 500 (AY509X32)
  • Hætteglas, kryogen, 1,2 ml, æske med 500, 1,2 ml (AY509X13)
  • Hætteglas, 1,5 ml, æske med 500 (AY509X33)
  • Hætteglas, kryogen, 2,0 ml, æske med 500, 2,0 ml (AY509X12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type LN2 Dewar med manuel opfyldning
Kapacitet (engelsk) 2,507 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 71 l
Temperaturområde Under -180 °C
Isolering Vakuum
Certificeringer/compliance CE, CSA
Inkluderer Med niveauovervågning
Model- Locator Jr. Plus
Statisk holdetid 83 dage
Højde (engelsk) Udvendig 26,75 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 67.9 cm
Diameter (engelsk) 22 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 8,5 tommer
Diameter (metrisk) 55.9 cm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21.5 cm
Overvågningsmuligheder Ultralydsniveau
Spænding 220 V
Elektriske krav 220 V 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Energiforbrug 0.85L
Hætteglaskapacitet 2000
Forsendelsesvægt (engelsk) 91 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 41.3 kg
Holder Prøver (2000)
Rack kapacitet 4