Beskrivelse
Opbevar op til 6.000 prøver økonomisk i Thermo Scientific™ Locator™ Plus stativ- og bokssystemet, der gør prøveudtagning enkel og bruger minimalt flydende nitrogen. Dette indekserede system fås med eller uden ultralydsniveaumonitor.
- Kompakt design for at minimere pladsbehovet og samtidig maksimere lagerkapaciteten
- Velegnet til både manuelle og computeriserede journalføringsmetoder
- Fremragende temperaturensartethed: prøver opbevares under -180 °C, selv når mindre end 2' (5 cm) flydende nitrogen er tilbage i beholderen
- Lydalarmen lyder, når nitrogenniveauet falder under det sikre område; tør fjernalarmkontakt til fjernovervågning
- Avanceret vakuumisolering for at minimere fordampning af flydende nitrogen og reducere driftsomkostningerne
- Sikker låsning for at forhindre uautoriseret adgang
Locator 4 Plus og Locator 8 Plus:
- Med niveauovervågning
- Udvendigt diameter: 55,8 cm; Højde: 100,3 cm
Locator Jr. Plus:
- Uden niveauovervågning
- Udvendigt dia.: 55,9 cm; Højde: 67,9 cm
Locator 6 Plus:
- Uden niveauovervågning
- Udenfor diameter: 66 cm; Højde: 100,3 cm
Bemærk:
Den oplyste flaskekapacitet antager 1,2/2 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ kryogene hætteglas
Inkluderer:
Indekserede rustfri stålstativer designet til brug med 2' (5 cm) Nalgene™ kryogene bokse (større stativer fås til opbevaring af 5,0 ml ampuller i Locator Jr. Plus og Locator 4 Plus). Fås med eller uden flydende nitrogenmåler (valgfrit, fabriksmonteret måler kan også købes separat).
Kræver
Thermo Scientific Nalgene Kryogene bokse (bestil separat)
Kompatibel med:
- Kasser, Nalgene, 2' til 1,0 og 1,5 ml flasker, 100 flasker pr. æske, kasse med 10 (CS509X24)
- Kasser, Nalgene, 2' til 2 ml ampuller, 81 flasker pr. kasse, kasse med 40 (CS509X4); kasse med 20 (CS509X5)
- Kasser, Nalgene 4' til 5 ml ampuller, 81 vials pr. boks, hver (CS509X10)
- Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
- Kopper, sug, 2 erstatninger for CryoClaw (AY509X19)
- Logbog (LT509X5)
- Niveaumonitor, kundeinstalleret: CN509X3-70 (120V, Jr.); CN509X6-70 (120V, 4); CN509X10-70 (120V, 6); CN509X9-70 (120V, 8); CN509X1-70 (220V, Jr.); CN509X4-70 (220V, 4); CN509X11-70 (220V, 6); CN509X7-70 (220V, 8)
- Stativ, til 5,0 ml hætteglas (inkluderer ikke bokse) (HR509X19A)
- Hætteglas, 1 ml, æske med 500 (AY509X32)
- Hætteglas, kryogen, 1,2 ml, æske med 500, 1,2 ml (AY509X13)
- Hætteglas, 1,5 ml, æske med 500 (AY509X33)
- Hætteglas, kryogen, 2,0 ml, æske med 500, 2,0 ml (AY509X12)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | LN2 Dewar med manuel opfyldning |
| Kapacitet (engelsk) | 6.497 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 184 l |
| Temperaturområde | Under -180 °C |
| Isolering | Vakuum |
| Certificeringer/compliance | CE, CSA |
| Inkluderer | Uden niveauovervågning |
| Model- | Locator 6 Plus |
| Statisk holdetid | 185 dage |
| Højde (engelsk) Udvendig | 37,5 tommer |
| Vis mere |