Få mere at vide
Thermo Scientific™ Locator™ Kryogene rack- og bokssystemer
Artikelnummer. p-4530527 Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
Hætteglas (1600, 100/æske)
Hætteglas (1800, 25/æske)
Hætteglas (3600, 100/æske)
Overvågningsmuligheder:
Alarm, optager
Ultralydsniveau
Spænding:
220 V
I/R
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10790520
Brand: Thermo Scientific™ CY509105
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hent celleprøver hurtigt og nemt ved hjælp af disse kryogene rack- og bokssystemer.
Hent celleprøver hurtigt og nemt ved hjælp af Thermo Scientific™ Locator™ Kryogene rack- og bokssystemer, som har et unikt hængende stativ og gitterkassedesign, avanceret vakuumisolering, uovertruffen temperaturensartethed og en innovativ flydende nitrogenmonitor.
Funktioner:
  • Kompakt design minimerer pladsbehovet og maksimerer lagerkapaciteten.
  • Systemet er velegnet til både manuelle og computeriserede journalføringsmetoder
  • Superisolerede beholdere har et specielt design med smal mund, der bevarer flydende nitrogen ved at minimere fordampning.
  • Prøver opbevares under -180 °C, selv når de er mindre end 2″ (5 cm) flydende nitrogen forbliver i beholderen.
  • Ultrasonic Level Monitor sikrer uerstattelige prøver med minimal fordampning og ledning af flydende nitrogen.
  • Avanceret vakuumisolering minimerer fordampning af flydende nitrogen og reducerer driftsomkostningerne
  • Valgfri monitor giver kontinuerlig LED-aflæsning af flydende nitrogenniveau; aktiverer visuelle og hørbare alarmer, når niveauet falder under det sikre område på ca. 1″ (2,5 cm).
  • Valgfri alarm advarer også operatøren i tilfælde af for stort tab af flydende nitrogen.
  • Sikker låsehasp forhindrer uautoriseret adgang.
Locator Jr.:
  • Statisk holdetid: 70 dage
  • 1600 (100/kasse)
  • Fordampningshastighed: 0,85 L/dag
Finder 4:
  • Statisk holdetid: 112 dage
  • 3600 (100/kasse)
  • Fordampningshastighed: 0,99 L/dag
Locator 8:
  • Statisk holdetid: 185 dage
  • 1800 (25/kasse)
  • Fordampningshastighed: 0,6 L/dag
Inkluderer:
Indekserede stativer i rustfrit stål, der passer ind på tilsvarende steder i beholderen. Hvert stativ har individuelle opbevaringsrum, der rummer en Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryogen opbevaringsboks.
Kræver
Nalgene Kryogene opbevaringsbokse (bestilles separat). Hver æske har individuelt nummererede opbevaringsområder til brug med hætteglas på størrelse 2,0 ml og mindre.
Bemærk:
Opgivne kapaciteter er for Nalgene 1,2/2,0 ml kryogene hætteglas.
Kompatibel med:
  • kasser, Nalgene , 2″ til 1,0 og 1,5 ml hætteglas, 100 hætteglas pr. æske, kasse med 10 (CS509X24)
  • kasser, Nalgene , 2″ for 2 mL hætteglas, 81 hætteglas pr. æske, kasse med 40 (CS509X4); etui på 20 (CS509X5)
  • kasser, Nalgene , 4″ til 5 mL hætteglas, 81 hætteglas pr. æske, hver (CS509X10)
  • CryoClaw™ (AY509X18)
  • Kopper, Suge, 2 udskiftninger til CryoClaw (AY509X19)
  • Logbog (LT509X5)
  • Level Monitor, kundeinstalleret: CN509X3 (120V, Jr. ); CN509X6 (120V, 4); CN509X9 (120V, 8); CN509X1 (220V, Jr. ); CN509X4 (220V, 4); CN509X7 (220V, 8)
  • Stativ, til 5,0 ml hætteglas (inkluderer ikke æsker) (HR509X19A)
  • Hætteglas, 1 mL, æske med 500 (AY509X32)
  • Hætteglas, kryogen, 1,2 mL, æske med 500, 1,2 mL (AY509X13)
  • Hætteglas, 1,5 mL, æske med 500 (AY509X33)
  • Hætteglas, kryogen, 2,0 mL, æske med 500, 2,0 mL (AY509X12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Locator Jr. with Monitor
Temperaturområde Under -180 °C
Isolering Vakuum
Certificeringer/compliance CE, cCSAus
Til brug med (udstyr) Locator™ Kryogene rack- og bokssystemer
Model- Locator Jr.
Overvågningsmuligheder Ultralydsniveau
Spænding 220 V
Holder Hætteglas (1600, 100/æske)