Få mere at vide
Thermo Scientific™ Locator™ Kryogene rack- og bokssystemer
Artikelnummer. 11825392 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Holder:
Hætteglas (1600, 100/æske)
Hætteglas (1800, 25/æske)
Hætteglas (3600, 100/æske)
Overvågningsmuligheder:
Alarm, optager
Ultralydsniveau
Spænding:
220 V
I/R
Ikke relevant
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Overvågningsmuligheder Spænding Pakningsstørrelse
11825392 Hætteglas (3600, 100/æske) Ultralydsniveau 220 V Hver
10790520 Hætteglas (1600, 100/æske) Ultralydsniveau 220 V Hver
10579712 Hætteglas (1600, 100/æske) Alarm, optager I/R Hver
10103362 Hætteglas (3600, 100/æske) Alarm, optager I/R Hver
10432962 Hætteglas (1800, 25/æske) Alarm, optager Ikke relevant Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11825392 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CY509107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64566.67 DKK
    59836.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 4729.77 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2027
Hent celleprøver hurtigt og nemt ved hjælp af disse kryogene rack- og bokssystemer.
Hent celleprøver hurtigt og nemt ved hjælp af Thermo Scientific™ Locator™ Kryogene rack- og bokssystemer, som har et unikt hængende stativ og gitterkassedesign, avanceret vakuumisolering, uovertruffen temperaturensartethed og en innovativ flydende nitrogenmonitor.
Funktioner:
  • Kompakt design minimerer pladsbehovet og maksimerer lagerkapaciteten.
  • Systemet er velegnet til både manuelle og computeriserede journalføringsmetoder
  • Superisolerede beholdere har et specielt, smalt mundingsdesign, der sparer flydende nitrogen ved at minimere fordampning.
  • Prøverne opbevares under -180 °C, selv når der er mindre end 5 cm flydende nitrogen tilbage i beholderen.
  • Ultralydsniveaumåler beskytter uerstattelige prøver med minimal fordampning og ledning af flydende nitrogen.
  • Avanceret vakuumisolering minimerer fordampningen af flydende nitrogen og reducerer driftsomkostningerne.
  • Valgfri skærm giver kontinuerlig LED-aflæsning af flydende nitrogenniveau; aktiverer visuelle og auditive alarmer, når niveauet falder under det sikre område på cirka 1' (2,5 cm).
  • Valgfri alarm advarer også operatøren i tilfælde af overdreven flydende nitrogentab.
  • Sikker låsehasp forhindrer uautoriseret adgang.
Locator Jr.:
  • Statisk ventetid: 70 dage
  • 1600 (100 pr. kasse)
  • Fordampningshastighed: 0,85 L/dag
Lokator 4:
  • Statisk ventetid: 112 dage
  • 3600 (100 pr. boks)
  • Fordampningshastighed: 0,99 L/dag
Lokator 8:
  • Statisk ventetid: 185 dage
  • 1800 (25/kasse)
  • Fordampningshastighed: 0,6 L/dag
Inkluderer:
Rostfri stål-indekserede stativer, der passer på tilsvarende steder i beholderen. Hvert stativ har individuelle opbevaringsrum, der rummer én Thermo Scientific™ Nalgene™ kryogen opbevaringsboks.
Kræver
Nalgene Kryogene opbevaringsbokse (bestil separat). Hver kasse har individuelt nummererede opbevaringsområder til brug med hætteglas på 2,0 ml og mindre.
Bemærk:
De oplyste kapaciteter er for Nalgene 1,2/2,0 ml kryogene ampuller.
Kompatibel med:
  • Kasser, Nalgene, 2' til 1,0 og 1,5 ml flasker, 100 hætteglas pr. æske, kasse med 10 (CS509X24)
  • Kasser, Nalgene, 2' til 2 ml ampuller, 81 flasker pr. kasse, kasse på 40 (CS509X4); kasse på 20 (CS509X5)
  • Kasser, Nalgene, 4' til 5 ml ampalier, 81 flasker pr. boks, hver (CS509X10)
  • CryoClaw™ (AY509X18)
  • Kopper, sug, 2 erstatninger for CryoClaw (AY509X19)
  • Logbog (LT509X5)
  • Niveaumonitor, kundeinstalleret: CN509X3 (120V, Jr.); CN509X6 (120V, 4); CN509X9 (120V, 8); CN509X1 (220V), Jr.); CN509X4 (220V, 4); CN509X7 (220V, 8)
  • Rack, til 5,0 ml flasker (inkluderer ikke kasser) (HR509X19A)
  • Hætteglas, 1 ml, æske med 500 (AY509X32)
  • Hætteglas, kryogen, 1,2 ml, æske med 500, 1,2 ml (AY509X13)
  • Hætteglas, 1,5 ml, æske med 500 (AY509X33)
  • Hætteglas, kryogen, 2,0 ml, æske med 500, 2,0 ml (AY509X12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Locator 4 med skærm
Temperaturområde Under -180 °C
Isolering Vakuum
Certificeringer/compliance CE, cCSAus
Til brug med (udstyr) Locator™ Kryogene rack- og bokssystemer
Model- Locator 4
Overvågningsmuligheder Ultralydsniveau
Spænding 220 V
Holder Hætteglas (3600, 100/æske)