Beskrivelse
Hent celleprøver hurtigt og nemt ved hjælp af Thermo Scientific™ Locator™ Kryogene rack- og bokssystemer, som har et unikt hængende stativ og gitterkassedesign, avanceret vakuumisolering, uovertruffen temperaturensartethed og en innovativ flydende nitrogenmonitor.
Funktioner:
- Kompakt design minimerer pladsbehovet og maksimerer lagerkapaciteten.
- Systemet er velegnet til både manuelle og computeriserede journalføringsmetoder
- Superisolerede beholdere har et specielt, smalt mundingsdesign, der sparer flydende nitrogen ved at minimere fordampning.
- Prøverne opbevares under -180 °C, selv når der er mindre end 5 cm flydende nitrogen tilbage i beholderen.
- Ultralydsniveaumåler beskytter uerstattelige prøver med minimal fordampning og ledning af flydende nitrogen.
- Avanceret vakuumisolering minimerer fordampning af flydende nitrogen og reducerer driftsomkostningerne
- Valgfri skærm giver kontinuerlig LED-aflæsning af flydende nitrogenniveau; aktiverer visuelle og auditive alarmer, når niveauet falder under det sikre område på cirka 1' (2,5 cm).
- Valgfri alarm advarer også operatøren i tilfælde af overdreven flydende nitrogentab.
- Sikker låsehasp forhindrer uautoriseret adgang.
Locator Jr.:
- Statisk ventetid: 70 dage
- 1600 (100 pr. kasse)
- Fordampningshastighed: 0,85 L/dag
Lokator 4:
- Statisk ventetid: 112 dage
- 3600 (100 pr. boks)
- Fordampningshastighed: 0,99 L/dag
Lokator 8:
- Statisk ventetid: 185 dage
- 1800 (25/kasse)
- Fordampningshastighed: 0,6 L/dag
Inkluderer:
Rostfri stål-indekserede stativer, der passer på tilsvarende steder i beholderen. Hvert stativ har individuelle opbevaringsrum, der rummer én Thermo Scientific™ Nalgene™ kryogen opbevaringsboks.
Kræver
Nalgene Kryogene opbevaringsbokse (bestil separat). Hver kasse har individuelt nummererede opbevaringsområder til brug med hætteglas på 2,0 ml og mindre.
Bemærk:
De oplyste kapaciteter er for Nalgene 1,2/2,0 ml kryogene ampuller.
Kompatibel med:
- Kasser, Nalgene, 2' til 1,0 og 1,5 ml flasker, 100 hætteglas pr. æske, kasse med 10 (CS509X24)
- Kasser, Nalgene, 2' til 2 ml ampuller, 81 flasker pr. kasse, kasse på 40 (CS509X4); kasse på 20 (CS509X5)
- Kasser, Nalgene, 4' til 5 ml ampalier, 81 flasker pr. boks, hver (CS509X10)
- CryoClaw™ (AY509X18)
- Kopper, sug, 2 erstatninger for CryoClaw (AY509X19)
- Logbog (LT509X5)
- Niveaumonitor, kundeinstalleret: CN509X3 (120V, Jr.); CN509X6 (120V, 4); CN509X9 (120V, 8); CN509X1 (220V), Jr.); CN509X4 (220V, 4); CN509X7 (220V, 8)
- Rack, til 5,0 ml flasker (inkluderer ikke kasser) (HR509X19A)
- Hætteglas, 1 ml, æske med 500 (AY509X32)
- Hætteglas, kryogen, 1,2 ml, æske med 500, 1,2 ml (AY509X13)
- Hætteglas, 1,5 ml, æske med 500 (AY509X33)
- Hætteglas, kryogen, 2,0 ml, æske med 500, 2,0 ml (AY509X12)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Locator Jr. med skærm |
| Temperaturområde | Under -180 °C |
| Isolering | Vakuum |
| Certificeringer/compliance | CE, cCSAus |
| Til brug med (udstyr) | Locator™ Kryogene rack- og bokssystemer |
| Model- | Lokator Jr. |
| Overvågningsmuligheder | Ultralydsniveau |
| Spænding | 220 V |
| Holder | Hætteglas (1600, 100/æske) |