Få mere at vide
Thermo Scientific™ Locator 6 stativ og bokssystem
Artikelnummer. 15529975 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Inkluderer:
Niveauovervågning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15529975 Niveauovervågning Hver
1 options
Artikelnummer. 15529975 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CY509113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72940.00 DKK
    70431.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 2508.53 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Opbevar op til 6.000 prøver økonomisk i Locator 6 stativ- og bokssystemet, der gør prøveudtagning enkel og bruger minimalt flydende nitrogen.
Opbevar op til 6.000 prøver økonomisk i dette kryogene opbevaringssystem, der gør prøveudtagning enkel og bruger minimalt flydende nitrogen.
Funktioner:
  • Kompakt design minimerer pladsbehovet og maksimerer lagerkapaciteten.
  • Systemet er velegnet til både manuelle og computeriserede journalføringsmetoder
  • Prøver opbevares under -180°C, selv når der er mindre end 2 in. (5 cm) flydende nitrogen i beholderen.
  • Valgfri ultralydsniveaumonitor beskytter uerstattelige prøver med minimal fordampning og ledning af flydende nitrogen.
  • Der lyder en lydalarm, når nitrogenniveauet falder til under det sikre område.
  • Avanceret vakuumisolering minimerer fordampningen af flydende nitrogen og reducerer driftsomkostningerne.
  • Sikker låsning forhindrer uautoriseret adgang.
Inkluderer:
Indekserede stativer i rustfrit stål designet til brug med 2 in. (5 cm) Thermo Scientific™ Nalgene™ kryogene bokse (større stativer tilgængelige til opbevaring af 5,0 ml ampuller). Fås med eller uden niveauovervågning for flydende nitrogen (valgfri, fabriksinstalleret monitor kan også købes separat).
Kræver
Nalgene kryogene bokse (bestilles separat)
Kompatibel med:
  • Bokse, Nalgene, 2 in. til 1,0 og 1,5 ml hætteglas, 100 hætteglas pr. æske, æske med 10 (CS509X24)
  • Bokse, Nalgene, 2 in. til 2 ml hætteglas, 81 hætteglas pr. æske, æske med 40 (CS509X4); æske med 20 (CS509X5)
  • Bokse, Nalgene, 4 in. til 5 ml hætteglas, 81 hætteglas pr. æske, hver (CS509X10)
  • Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
  • Kopper, sugning, 2 ekstra til CryoClaw (AY509X19)
  • Logbog (LT509X5)
  • Niveauovervågning, kundeinstalleret: CN509X11-70 (100-220V)
  • Stativ, til 5,0 ml hætteglas (inkluderer ikke bokse) (HR509X32A-70)
  • Hætteglas, 1 mL, æske med 500 (AY509X32)
  • Hætteglas, kryogen, 1,2 mL, æske med 500, 1,2 mL (AY509X13)
  • Hætteglas, 1,5 mL, æske med 500 (AY509X33)
  • Hætteglas, kryogen, 2,0 mL, æske med 500, 2,0 mL (AY509X12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type LN2 Dewar med manuel opfyldning
Kapacitet (engelsk) 6,2 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 184 L
Isolering Vakuum
Inkluderer Niveauovervågning
Model- Locator 6
Statisk holdetid 185 dage
Højde (engelsk) Udvendig 37,5 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 95.3 cm
Diameter (engelsk) 26 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 8,5 tommer
Diameter (metrisk) 66 cm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21.5 cm
Overvågningsmuligheder Ultralydsniveau
Spænding 110/220 V
Elektriske krav 110 - 220V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Energiforbrug 0.99L
Hætteglaskapacitet 6000
Forsendelsesvægt (engelsk) 160 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 72.6 kg
Holder Bokse (60 pr. system)
Rack kapacitet 10 bokse