missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lobucavir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lobucavir |
| CAS | 127759-89-1 |
| Molekylær formel | C11H15N5O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Amino-9-[(1R,2R,3S)-2,3-bis(hydroxymethyl)cyclobutyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, [1R-(1alpha,2beta,3alpha)]-2-Amino-9-[2,3-bis(hydroxymethyl)cyclobutyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, (+)-Cyclobut G, BMS 180194, SQ 34514 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N5O3/c12-11-14-9-8(10(19)15-11)13-4-16(9)7-1-5(2-17)6(7)3-18/h4-7,17-18H,1-3H2,(H3,12,14,15,19)/t5-,6-,7-/m1/s1 |
| SMIL | NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3C[C@H](CO)[C@H]3CO)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 2-amino-9-[(1R,2R,3S)-2,3-bis(hydroxymethyl)cyclobutyl]-1H-purin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.27 |
| Formel vægt | 265.1175 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?