Få mere at vide
Lobeline Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18001140
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18001140 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18001140 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3423.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Lobeline Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Lobeline hydrochloride
CAS 134-63-4
Analyt- eller komponentnavne alpha-Lobeline hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H27 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Lobeline hydrochloride, 2-[(2R,6S)-6-[(2S)-2-Hydroxy-2-phenylethyl]-1-methylpiperidin-2-yl]-1-phenylethanone hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H27NO2.ClH/c1-23-19(15-21(24)17-9-4-2-5-10-17)13-8-14-20(23)16-22(25)18-11-6-3-7-12-18;/h2-7,9-12,19-21,24H,8,13-16H2,1H3;1H/t19-,20+,21-;/m0./s1
SMIL Cl.CN1[C@H](C[C@H](O)c2ccccc2)CCC[C@@H]1CC(=O)c3ccccc3
IUPAC navn 2-[(2R,6S)-6-[(2S)-2-hydroxy-2-phenylethyl]-1-methylpiperidin-2-yl]-1-phenylethanone;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 373.92
Mængde 250 mg
Formel vægt 373.1809 g/mol