Få mere at vide
Lobeline hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428546
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16428546 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16428546 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0979
MedChemExpress Lobeline hydrochloride, a nicotinic receptor agonist, acting as a potent antagonist at both α3β2 and α4β2 neuronal nicotinic receptor subtypes.
Lobeline hydrochloride, a nicotinic receptor agonist, acting as a potent antagonist at both α3β2 and α4β2 neuronal nicotinic receptor subtypes.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lobeline hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 134-63-4
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H28ClNO2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym α-Lobeline hydrochlorideL-Lobeline hydrochloride
Opløselighedsinformation H2O : 6 mg/mL (16.05 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN1[C@@H](CC(C2=CC=CC=C2)=O)CCC[C@H]1C[C@H](O)C3=CC=CC=C3.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 373.92
Formel vægt 373.92
Procent renhed 99.64%