Få mere at vide
Indlæsningsløsninger
Artikelnummer. 10475263
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10475263 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10475263 Leverandør Invitrogen Leverandørnr. K1026
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Indlæsningsløsninger
Dette sæt indeholder de nødvendige løsninger til bekvemt at indlæse de FRET-baserede, beta-lactamase-substrater, CCF2-AM og CCF4-AM, i celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Produktlinje GeneBLAzer
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Type Loading løsning