Beskrivelse
- Sæt bestående af sikringsrem og beslag til 2 tromler.
- mål B x D x H (mm) udvendigt: 408 x 85 x 600 mm.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyethylen, Stål |
| Type | Monteringssæt |
| Længde (engelsk) | 16,06 tommer |
| Længde (metrisk) | 400.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 16,06 tommer |
| Bredde (metrisk) | 408.00 mm |
| Højde (engelsk) | 23,62 tommer. |
| Højde (metrisk) | 600.00 mm |
| Dybde (engelsk) | 3,35 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 85.00 mm |
| Vis mere |