Få mere at vide
Abnova™ Indlæs 6x Loading Dye Orange F
Artikelnummer. 16052575
Skift visning
Mængde:
6 ml
Artikelnummer. Mængde
16052575 6 ml
1 options
Artikelnummer. 16052575 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. D0031.6mL
Den brugsklare opløsning kan bruges til at fylde prøver på agarose- eller polyacrylamidgeler.
6x loading farvestoffet indeholder bromphenolblåt og xylencyanol FF.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Elektroforese
Mængde 6 ml
Opbevaringskrav Opbevares ved 4 °C