Få mere at vide
Abnova™ Indlæs 6x Loading Dye Bromophenol Blue
Artikelnummer. 16042575
Skift visning
Mængde:
6 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde unitSize
16042575 6 x 1 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 16042575 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. D0030.6x1mL
Den brugsklare opløsning kan bruges til at fylde prøver på agarose- eller polyacrylamidgeler.
6x loading farvestoffet indeholder bromphenolblåt og xylencyanol FF.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Elektroforese
Mængde 6 x 1 ml
Opbevaringskrav Opbevares ved 4 °C Undgå gentagen frysning og optøning