Få mere at vide
Brannan™ LO-tox™ Laboratorietermometer med 3-punkts sporbar kalibrering
Artikelnummer. 17843038
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-1 °C til 101 °C
-1 °C til 51 °C
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +210 °C
-10 °C til +260 °C
-10 °C til +300 °C
-10 °C til +330 °C
-10 °C til +360 °C
-10 °C til +50 °C
-20 °C til +110 °C
-20 °C til +150 °C
-35 °C til +50 °C
Underafdeling:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Total fordybelse
Længde (metrisk):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Underafdeling Fordybelsestype Længde (metrisk)
17843038 -20 °C til +110 °C 0,5 °C Total fordybelse 30,5 cm
17823008 -10 °C til +330 °C 2 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17873028 -20 °C til +110 °C 0,5 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17862988 -1 °C til 101 °C 0,2 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17833028 -10 °C til +50 °C 0,5 °C Total fordybelse 30,5 cm
17883028 -10 °C til +260 °C 1 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17822998 -10 °C til +110 °C 1 °C Total fordybelse 15,5 cm
17842998 -10 °C til +360 °C 2 °C Total fordybelse 30,5 cm
17863018 -1 °C til 51 °C 0,1 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17843028 -10 °C til +210 °C 1 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17892988 -1 °C til 101 °C 0,2 °C Total fordybelse 40,5 cm
17853018 -35 °C til +50 °C 1 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17823068 -1 °C til 51 °C 0,2 °C Total fordybelse 40,5 cm
17803088 -10 °C til +300 °C 1 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17853108 -20 °C til +110 °C 1 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17893118 -10 °C til +210 °C 1 °C Total fordybelse 40,5 cm
17813088 -20 °C til +150 °C 1 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17873108 -20 °C til +110 °C 1 °C Total fordybelse 30,5 cm
17893108 -1 °C til 51 °C 0,2 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17853088 -20 °C til +150 °C 1 °C Total fordybelse 30,5 cm
17833108 -10 °C til +50 °C 0,5 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17863068 -1 °C til 51 °C 0,1 °C Total fordybelse 40,5 cm
17833078 -10 °C til +50 °C 1 °C Total fordybelse 15,5 cm
17823078 -35 °C til +50 °C 0,5 °C Total fordybelse 30,5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17843038 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 44/810/9 + 49/101/0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
LO-tox™ laboratorietermometer komplet med kalibreringscertifikat.
  • LO-tox™ er en organisk fyldning specielt udvalgt til at opnå et bredt temperaturspænd og give de laveste praktiske niveauer af fare
  • Sikker fyld uden kviksølv
  • Leveres med kalibreringscertifikat
  • Ikke-rullende endekappe
  • Leveres som standard i beskyttende individuelt, genlukkeligt teleskoprør
  • Fremstillet i Storbritannien
Spécification
Kalibreringspunkter 0 °C, 50 °C, 90 °C
Certificeringer/compliance UK kan spores til nationale standarder ISO 9001
Fordybelsestype Total fordybelse
Længde (metrisk) 30,5 cm
Materiale Glas
Termometer Fyld Blå Ånd
Maks. Temperatur (engelsk) 230 °F
Maks. Temperatur (metrisk) +110 °C
Min. Temperatur (engelsk) -4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +110 °C
Nøjagtighed ±1,5 °C ved 90 °C
Underafdeling 0,5 °C
Bredde (metrisk) 1.2 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.