Få mere at vide
Brannan™ LO-tox™ Laboratorietermometer med 3-punkts sporbar kalibrering
Artikelnummer. 17823008
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-1 °C til 101 °C
-1 °C til 51 °C
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +210 °C
-10 °C til +260 °C
-10 °C til +300 °C
-10 °C til +330 °C
-10 °C til +360 °C
-10 °C til +50 °C
-20 °C til +110 °C
-20 °C til +150 °C
-35 °C til +50 °C
Underafdeling:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Total fordybelse
Længde (metrisk):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Underafdeling Fordybelsestype Længde (metrisk)
17823008 -10 °C til +330 °C 2 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17873028 -20 °C til +110 °C 0,5 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17862988 -1 °C til 101 °C 0,2 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17833028 -10 °C til +50 °C 0,5 °C Total fordybelse 30,5 cm
17883028 -10 °C til +260 °C 1 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17822998 -10 °C til +110 °C 1 °C Total fordybelse 15,5 cm
17842998 -10 °C til +360 °C 2 °C Total fordybelse 30,5 cm
17863018 -1 °C til 51 °C 0,1 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17843028 -10 °C til +210 °C 1 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17892988 -1 °C til 101 °C 0,2 °C Total fordybelse 40,5 cm
17853018 -35 °C til +50 °C 1 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17843038 -20 °C til +110 °C 0,5 °C Total fordybelse 30,5 cm
17823068 -1 °C til 51 °C 0,2 °C Total fordybelse 40,5 cm
17803088 -10 °C til +300 °C 1 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17853108 -20 °C til +110 °C 1 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17893118 -10 °C til +210 °C 1 °C Total fordybelse 40,5 cm
17813088 -20 °C til +150 °C 1 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17873108 -20 °C til +110 °C 1 °C Total fordybelse 30,5 cm
17893108 -1 °C til 51 °C 0,2 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17853088 -20 °C til +150 °C 1 °C Total fordybelse 30,5 cm
17833108 -10 °C til +50 °C 0,5 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17863068 -1 °C til 51 °C 0,1 °C Total fordybelse 40,5 cm
17833078 -10 °C til +50 °C 1 °C Total fordybelse 15,5 cm
17823078 -35 °C til +50 °C 0,5 °C Total fordybelse 30,5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 17823008 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 44/814/0 + 49/101/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.00 DKK
    725.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 126.20 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
LO-tox™ laboratorietermometer komplet med kalibreringscertifikat.
  • LO-tox™ er en organisk fyldning specielt udvalgt til at opnå et bredt temperaturspænd og give de laveste praktiske niveauer af fare
  • Sikker fyld uden kviksølv
  • Leveres med kalibreringscertifikat
  • Ikke-rullende endekappe
  • Leveres som standard i beskyttende individuelt, genlukkeligt teleskoprør
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Kalibreringspunkter 0 °C, 50 °C, 90 °C
Certificeringer/compliance UK kan spores til nationale standarder ISO 9001
Fordybelsestype Delvis fordybelse
Længde (metrisk) 30,5 cm
Materiale Glas
Termometer Fyld Brun Spirit
Maks. Temperatur (engelsk) 626 °F
Maks. Temperatur (metrisk) +330 °C
Min. Temperatur (engelsk) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelsk) 14 °F til 626 °F
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +330 °C
Nøjagtighed ±2,0 °C ved 90 °C
Underafdeling 2 °C
Nedsænkningslængde 76 mm
Bredde (metrisk) 1.2 cm