Få mere at vide
- Home
- Products
- Termometre og temperaturmåling
- Manuelle termometre
- Brannan™ LO-tox™ Laboratorietermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering
Brannan™ LO-tox™ Laboratorietermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering
Artikelnummer. 17892978
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-1 °C til 101 °C
-1 °C til 51 °C
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +210 °C
-10 °C til +260 °C
-10 °C til +300 °C
-10 °C til +360 °C
-10 °C til +50 °C
-20 °C til +110 °C
-20 °C til +150 °C
-35 °C til +50 °C
Underafdeling:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Total fordybelse
Længde (metrisk):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
24 product options available for selection
| Product Code. | Temperaturområde (metrisk) | Underafdeling | Fordybelsestype | Længde (metrisk) |
|---|---|---|---|---|
| 17892978 | -1 °C til 51 °C | 0,1 °C | Delvis fordybelse | 40,5 cm |
| 17882988 | -1 °C til 101 °C | 0,2 °C | Total fordybelse | 40,5 cm |
| 17843298 | -1 °C til 101 °C | 0,2 °C | Delvis fordybelse | 40,5 cm |
| 17872988 | -10 °C til +360 °C | 2 °C | Delvis fordybelse | 30,5 cm |
| 17832988 | -1 °C til 51 °C | 0,2 °C | Delvis fordybelse | 40,5 cm |
| 17802998 | -20 °C til +150 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 30,5 cm |
| 17893288 | -10 °C til +260 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 40,5 cm |
| 17833008 | -10 °C til +110 °C | 1 °C | Total fordybelse | 15,5 cm |
| 17853068 | -20 °C til +110 °C | 0,5 °C | Total fordybelse | 30,5 cm |
| 17843068 | -10 °C til +210 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 40,5 cm |
| 17803078 | -20 °C til +110 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 30,5 cm |
| 17863288 | -20 °C til +110 °C | 1 °C | Total fordybelse | 30,5 cm |
| 17803298 | -20 °C til +150 °C | 1 °C | Total fordybelse | 30,5 cm |
| 17893068 | -10 °C til +360 °C | 2 °C | Total fordybelse | 30,5 cm |
| 17813118 | -35 °C til +50 °C | 1 °C | Total fordybelse | 30,5 cm |
| 17833088 | -10 °C til +210 °C | 1 °C | Total fordybelse | 40,5 cm |
| 17833068 | -1 °C til 51 °C | 0,2 °C | Total fordybelse | 40,5 cm |
| 17813078 | -20 °C til +110 °C | 0,5 °C | Delvis fordybelse | 30,5 cm |
| 17813298 | -35 °C til +50 °C | 0,5 °C | Delvis fordybelse | 30,5 cm |
| 17853298 | -10 °C til +50 °C | 0,5 °C | Delvis fordybelse | 30,5 cm |
| 17883108 | -10 °C til +50 °C | 0,5 °C | Total fordybelse | 30,5 cm |
| 17883298 | -1 °C til 51 °C | 0,1 °C | Total fordybelse | 40,5 cm |
| 17873068 | -10 °C til +300 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 30,5 cm |
| 17843078 | -10 °C til +50 °C | 1 °C | Total fordybelse | 15,5 cm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17892978
Supplier
Brannan™
Supplier No.
44/820/0 + 49/503/0
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Brug rabatkode 27997
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
1763.41 DKK valid until 2026-11-30
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27997" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27997" for at få din tilbudspris.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- LO-tox™ er en organisk fyldning specielt udvalgt til at opnå et bredt temperaturspænd og give de laveste praktiske niveauer af fare
- Sikker fyld uden kviksølv
- Leveres med kalibreringscertifikat
- Ikke-rullende endekappe
- Leveres som standard i beskyttende individuelt, genlukkeligt teleskoprør
- Fremstillet i Storbritannien
Specifications
Specifications
| Kalibreringspunkter | 0 °C, 25 °C, 45 °C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 UKAS |
| Fordybelsestype | Delvis fordybelse |
| Længde (metrisk) | 40,5 cm |
| Materiale | Glas |
| Termometer Fyld | Blå Ånd |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 124 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | +51 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | 30 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -1 °C |
| Temperaturområde (engelsk) | 30 °F til 124 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -1 °C til 51 °C |
| Nøjagtighed | ±1,0 °C ved 35 °C |
| Underafdeling | 0,1 °C |
| Nedsænkningslængde | 76 mm |
| Bredde (metrisk) | 1.2 cm |
| Show More Show Less |