Få mere at vide
Brannan™ LO-tox™ Laboratorietermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering
Artikelnummer. 17882988
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-1 °C til 101 °C
-1 °C til 51 °C
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +210 °C
-10 °C til +260 °C
-10 °C til +300 °C
-10 °C til +360 °C
-10 °C til +50 °C
-20 °C til +110 °C
-20 °C til +150 °C
-35 °C til +50 °C
Underafdeling:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Total fordybelse
Længde (metrisk):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Underafdeling Fordybelsestype Længde (metrisk)
17882988 -1 °C til 101 °C 0,2 °C Total fordybelse 40,5 cm
17843298 -1 °C til 101 °C 0,2 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17892978 -1 °C til 51 °C 0,1 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17872988 -10 °C til +360 °C 2 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17832988 -1 °C til 51 °C 0,2 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17802998 -20 °C til +150 °C 1 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17893288 -10 °C til +260 °C 1 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17833008 -10 °C til +110 °C 1 °C Total fordybelse 15,5 cm
17853068 -20 °C til +110 °C 0,5 °C Total fordybelse 30,5 cm
17843068 -10 °C til +210 °C 1 °C Delvis fordybelse 40,5 cm
17803078 -20 °C til +110 °C 1 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17863288 -20 °C til +110 °C 1 °C Total fordybelse 30,5 cm
17803298 -20 °C til +150 °C 1 °C Total fordybelse 30,5 cm
17893068 -10 °C til +360 °C 2 °C Total fordybelse 30,5 cm
17813118 -35 °C til +50 °C 1 °C Total fordybelse 30,5 cm
17833088 -10 °C til +210 °C 1 °C Total fordybelse 40,5 cm
17833068 -1 °C til 51 °C 0,2 °C Total fordybelse 40,5 cm
17813078 -20 °C til +110 °C 0,5 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17813298 -35 °C til +50 °C 0,5 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17853298 -10 °C til +50 °C 0,5 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17883108 -10 °C til +50 °C 0,5 °C Total fordybelse 30,5 cm
17883298 -1 °C til 51 °C 0,1 °C Total fordybelse 40,5 cm
17873068 -10 °C til +300 °C 1 °C Delvis fordybelse 30,5 cm
17843078 -10 °C til +50 °C 1 °C Total fordybelse 15,5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 17882988 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 44/825/0 + 49/503/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 DKK
    1026.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 183.65 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
LO-tox™ laboratorietermometer komplet med kalibreringscertifikat.
  • LO-tox™ er en organisk fyldning specielt udvalgt til at opnå et bredt temperaturspænd og give de laveste praktiske niveauer af fare
  • Sikker fyld uden kviksølv
  • Leveres med kalibreringscertifikat
  • Ikke-rullende endekappe
  • Leveres som standard i beskyttende individuelt, genlukkeligt teleskoprør
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Kalibreringspunkter 0 °C, 50 °C, 100 °C
Certificeringer/compliance ISO 17025 UKAS
Fordybelsestype Total fordybelse
Længde (metrisk) 40,5 cm
Materiale Glas
Termometer Fyld Blå Ånd
Maks. Temperatur (engelsk) 214 °F
Maks. Temperatur (metrisk) +101 °C
Min. Temperatur (engelsk) 30 °F
Min. Temperatur (metrisk) -1 °C
Temperaturområde (engelsk) 30 °F til 214 °F
Temperaturområde (metrisk) -1 °C til 101 °C
Nøjagtighed ±1,0 °C ved 90 °C
Underafdeling 0,2 °C
Bredde (metrisk) 1.2 cm