Få mere at vide
Brannan™ LO-tox™ Lab termometer
Artikelnummer. 15689025
Temperaturområde (metrisk):
-1 °C til +101 °C
-1 °C til +51 °C
-10 °C til +101 °C
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +210 °C
-10 °C til +260 °C
-10 °C til +300 °C
-10 °C til +330 °C
-10 °C til +360 °C
-10 °C til +50 °C
-20 °C til +110 °C
-20 °C til +150 °C
-35 °C til +50 °C
Underafdeling:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Delvis nedsænkning
Total fordybelse
Længde (metrisk):
115 mm
155 mm
305 mm
405 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15689025
Brand: Brannan™ 44/802/9
LO-tox™ laboratorietermometer uden kalibreringscertifikat.
Aflæs temperaturer hurtigt og præcist med blå sprit mod en hvid baggrund. Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-fyldt Total Immersion Thermometer er fremstillet efter sporbare standarder og inkluderer en blå non-roll top og sikkerhedsophængsring.
  • General purpose/stirring thermometer with a low toxic, environmentally friendly filling
  • Easy to read against background
  • Each thermometer is manufactured to traceable standards
Tekniske data
Til brug med (applikation) General use
Fordybelsestype Delvis nedsænkning
Inkluderer Brannan non roll end cap
Længde (metrisk) 305 mm
Materiale Glass
Termometer Fyld Blue Liquid
Maks. Temperatur (metrisk) 110°C
Min. Temperatur (metrisk) -20°C
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +110 °C
Nøjagtighed ±1.0 at 35°C
Underafdeling 0,5 °C
Nedsænkningslængde 76 mm