Få mere at vide
Brannan™ LO-tox™ Lab termometer
Artikelnummer. 13088583
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-1 °C til +101 °C
-1 °C til +51 °C
-10 °C til +101 °C
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +210 °C
-10 °C til +260 °C
-10 °C til +300 °C
-10 °C til +330 °C
-10 °C til +360 °C
-10 °C til +50 °C
-20 °C til +110 °C
-20 °C til +150 °C
-35 °C til +50 °C
Underafdeling:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Delvis immersion
Total fordybelse
Længde (metrisk):
115 mm
155 mm
305 mm
405 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Underafdeling Fordybelsestype Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
13088583 -20 °C til +150 °C 1 °C Total fordybelse 305 mm Hver
13098583 -35 °C til +50 °C 1 °C Delvis fordybelse 305 mm Hver
13018593 -20 °C til +110 °C 1 °C Delvis fordybelse 305 mm Hver
13028593 -20 °C til +150 °C 1 °C Delvis fordybelse 305 mm Hver
11907341 -10 °C til +260 °C 1 °C Delvis fordybelse 405 mm Hver
13038583 -10 °C til +210 °C 1 °C Delvis fordybelse 405 mm Hver
12309359 -10 °C til +50 °C 0,5 °C Total fordybelse 305 mm Hver
12399349 -35 °C til +50 °C 1 °C Total fordybelse 305 mm Hver
13078583 -20 °C til +110 °C 1 °C Total fordybelse 305 mm Hver
12389349 -10 °C til +210 °C 1 °C Total fordybelse 405 mm Hver
13068593 -10 °C til +330 °C 2 °C Delvis fordybelse 305 mm Hver
12319359 -10 °C til +300 °C 1 °C Delvis fordybelse 305 mm Hver
13038603 -1 °C til +51 °C 0,1 °C Delvis fordybelse 405 mm Hver
13008603 -1 °C til +51 °C 0,1 °C Total fordybelse 405 mm Hver
13048603 -1 °C til +51 °C 0,2 °C Delvis fordybelse 405 mm Hver
13018603 -1 °C til +51 °C 0,2 °C Total fordybelse 405 mm Hver
13058603 -10 °C til +101 °C 0,2 °C Delvis fordybelse 405 mm Hver
12339359 -1 °C til +101 °C 0,2 °C Total fordybelse 405 mm Hver
13038593 -10 °C til +110 °C 1 °C Total fordybelse 155 mm Hver
13048593 -10 °C til +50 °C 1 °C Total fordybelse 115 mm Hver
15482695 -10 °C til +360 °C 2 °C Delvis fordybelse 305 mm Pakke med 10
15442695 -20 °C til +110 °C 0,5 °C Total fordybelse 305 mm Pakke med 10
15432695 -10 °C til +360 °C 2 °C Total fordybelse 305 mm Pakke med 10
15689025 -20 °C til +110 °C 0,5 °C Delvis immersion 305 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 13088583 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 44/811/8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.50 DKK
    25.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.41 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
LO-tox™ laboratorietermometer uden kalibreringscertifikat.
Aflæs temperaturerne hurtigt og præcist med blå sprit mod en hvid baggrund. Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-fyldt delvis immersionstermometer er fremstillet efter sporbare standarder og inkluderer en blå ikke-rulletop og sikkerhedsaffjedringsring.
  • Generelt/omrørertermometer med lavt giftigt, miljøvenligt fyld
  • Let at læse mod baggrunden
  • Hvert termometer er fremstillet efter sporbare standarder
Tekniske data
Til brug med (applikation) Generel brug
Fordybelsestype Total fordybelse
Længde (metrisk) 305 mm
Materiale Glas
Termometer Fyld Blå Ånd
Produkttype Laboratorie termometer
Maks. Temperatur (engelsk) 302 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (engelsk) -4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +150 °C
Til brug med (udstyr) Generel brug
Nøjagtighed ±1 ved 35 °C
Underafdeling 1 °C