Få mere at vide
- Home
- Products
- Termometre og temperaturmåling
- Manuelle termometre
- Brannan™ LO-tox™ Lab termometer
Brannan™ LO-tox™ Lab termometer
Product Code. 13058603
Change view
Click to view available options
Temperaturområde (metrisk):
-1 °C til +101 °C
-1 °C til +51 °C
-10 °C til +101 °C
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +210 °C
-10 °C til +260 °C
-10 °C til +300 °C
-10 °C til +330 °C
-10 °C til +360 °C
-10 °C til +50 °C
-20 °C til +110 °C
-20 °C til +150 °C
-35 °C til +50 °C
Underafdeling:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Delvis nedsænkning
Total fordybelse
Længde (metrisk):
115 mm
155 mm
305 mm
405 mm
Unit Size:
Hver
Pakke med 10
24 product options available for selection
| Product Code. | Temperaturområde (metrisk) | Underafdeling | Fordybelsestype | Længde (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13058603 | -10 °C til +101 °C | 0,2 °C | Delvis fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13098583 | -35 °C til +50 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Hver |
| 13018593 | -20 °C til +110 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Hver |
| 13028593 | -20 °C til +150 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Hver |
| 11907341 | -10 °C til +260 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13038583 | -10 °C til +210 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 405 mm | Hver |
| 12309359 | -10 °C til +50 °C | 0,5 °C | Total fordybelse | 305 mm | Hver |
| 12399349 | -35 °C til +50 °C | 1 °C | Total fordybelse | 305 mm | Hver |
| 13078583 | -20 °C til +110 °C | 1 °C | Total fordybelse | 305 mm | Hver |
| 13088583 | -20 °C til +150 °C | 1 °C | Total fordybelse | 305 mm | Hver |
| 12389349 | -10 °C til +210 °C | 1 °C | Total fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13068593 | -10 °C til +330 °C | 2 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Hver |
| 12319359 | -10 °C til +300 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Hver |
| 13038603 | -1 °C til +51 °C | 0,1 °C | Delvis fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13008603 | -1 °C til +51 °C | 0,1 °C | Total fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13048603 | -1 °C til +51 °C | 0,2 °C | Delvis fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13018603 | -1 °C til +51 °C | 0,2 °C | Total fordybelse | 405 mm | Hver |
| 12339359 | -1 °C til +101 °C | 0,2 °C | Total fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13038593 | -10 °C til +110 °C | 1 °C | Total fordybelse | 155 mm | Hver |
| 13048593 | -10 °C til +50 °C | 1 °C | Total fordybelse | 115 mm | Hver |
| 15482695 | -10 °C til +360 °C | 2 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Pakke med 10 |
| 15442695 | -20 °C til +110 °C | 0,5 °C | Total fordybelse | 305 mm | Pakke med 10 |
| 15432695 | -10 °C til +360 °C | 2 °C | Total fordybelse | 305 mm | Pakke med 10 |
| 15689025 | -20 °C til +110 °C | 0,5 °C | Delvis nedsænkning | 305 mm | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
This item is not returnable.
View return policy
This item is not returnable.
View return policy
Description
Aflæs temperaturer hurtigt og præcist med blå sprit mod en hvid baggrund. Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-fyldt Total Immersion Thermometer er fremstillet efter sporbare standarder og inkluderer en blå non-roll top og sikkerhedsophængsring.
- Generelt/omrørertermometer med lavt giftigt, miljøvenligt fyld
- Let at læse mod baggrunden
- Hvert termometer er fremstillet efter sporbare standarder
Specifications
Specifications
| Flaske Fyld | Blå Ånd |
| Til brug med (applikation) | Generel brug |
| Fordybelsestype | Delvis fordybelse |
| Inkluderer | Brannan ikke rulle endekappe |
| Længde (metrisk) | 405 mm |
| Materiale | Glas |
| Produkttype | Laboratorie termometer |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 101 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +101 °C |
| Nøjagtighed | ±1°C |
| Underafdeling | 0,2 °C |
| Nedsænkningslængde | 76 mm |
| Show More Show Less |