Få mere at vide
- Home
- Products
- Termometre og temperaturmåling
- Manuelle termometre
- Brannan™ LO-tox™ Lab termometer
Brannan™ LO-tox™ Lab termometer
Artikelnummer. 13038593
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-1 °C til +101 °C
-1 °C til +51 °C
-10 °C til +101 °C
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +210 °C
-10 °C til +260 °C
-10 °C til +300 °C
-10 °C til +330 °C
-10 °C til +360 °C
-10 °C til +50 °C
-20 °C til +110 °C
-20 °C til +150 °C
-35 °C til +50 °C
Underafdeling:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Delvis immersion
Total fordybelse
Længde (metrisk):
115 mm
155 mm
305 mm
405 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
24 product options available for selection
| Artikelnummer. | Temperaturområde (metrisk) | Underafdeling | Fordybelsestype | Længde (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13038593 | -10 °C til +110 °C | 1 °C | Total fordybelse | 155 mm | Hver |
| 13098583 | -35 °C til +50 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Hver |
| 13018593 | -20 °C til +110 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Hver |
| 13028593 | -20 °C til +150 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Hver |
| 11907341 | -10 °C til +260 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13038583 | -10 °C til +210 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 405 mm | Hver |
| 12309359 | -10 °C til +50 °C | 0,5 °C | Total fordybelse | 305 mm | Hver |
| 12399349 | -35 °C til +50 °C | 1 °C | Total fordybelse | 305 mm | Hver |
| 13078583 | -20 °C til +110 °C | 1 °C | Total fordybelse | 305 mm | Hver |
| 13088583 | -20 °C til +150 °C | 1 °C | Total fordybelse | 305 mm | Hver |
| 12389349 | -10 °C til +210 °C | 1 °C | Total fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13068593 | -10 °C til +330 °C | 2 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Hver |
| 12319359 | -10 °C til +300 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Hver |
| 13038603 | -1 °C til +51 °C | 0,1 °C | Delvis fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13008603 | -1 °C til +51 °C | 0,1 °C | Total fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13048603 | -1 °C til +51 °C | 0,2 °C | Delvis fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13018603 | -1 °C til +51 °C | 0,2 °C | Total fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13058603 | -10 °C til +101 °C | 0,2 °C | Delvis fordybelse | 405 mm | Hver |
| 12339359 | -1 °C til +101 °C | 0,2 °C | Total fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13048593 | -10 °C til +50 °C | 1 °C | Total fordybelse | 115 mm | Hver |
| 15482695 | -10 °C til +360 °C | 2 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Pakke med 10 |
| 15442695 | -20 °C til +110 °C | 0,5 °C | Total fordybelse | 305 mm | Pakke med 10 |
| 15432695 | -10 °C til +360 °C | 2 °C | Total fordybelse | 305 mm | Pakke med 10 |
| 15689025 | -20 °C til +110 °C | 0,5 °C | Delvis immersion | 305 mm | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
13038593
Leverandør
Brannan™
Leverandørnr.
44/830/7
-
20.20 DKK
17.18 DKK / Pakke med 1
Spare 3.02 DKK
14% Slukket
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Aflæs temperaturerne hurtigt og præcist med blå sprit mod en hvid baggrund. Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-fyldt delvis immersionstermometer er fremstillet efter sporbare standarder og inkluderer en blå ikke-rulletop og sikkerhedsaffjedringsring.
- Generelt/omrørertermometer med lavt giftigt, miljøvenligt fyld
- Let at læse mod baggrunden
- Hvert termometer er fremstillet efter sporbare standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Generel brug |
| Fordybelsestype | Total fordybelse |
| Inkluderer | Brannan ikke rulle endekappe |
| Længde (metrisk) | 155 mm |
| Materiale | Glas |
| Termometer Fyld | Blå Ånd |
| Produkttype | Laboratorie termometer |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 110 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +110 °C |
| Nøjagtighed | ±1,5 °C |
| Underafdeling | 1 °C |
| Vis mere Vis mindre |