Få mere at vide
- Home
- Products
- Termometre og temperaturmåling
- Manuelle termometre
- Brannan™ LO-tox™ Lab termometer
Brannan™ LO-tox™ Lab termometer
Artikelnummer. 13028593
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-1 °C til +101 °C
-1 °C til +51 °C
-10 °C til +101 °C
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +210 °C
-10 °C til +260 °C
-10 °C til +300 °C
-10 °C til +330 °C
-10 °C til +360 °C
-10 °C til +50 °C
-20 °C til +110 °C
-20 °C til +150 °C
-35 °C til +50 °C
Underafdeling:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Delvis immersion
Total fordybelse
Længde (metrisk):
115 mm
155 mm
305 mm
405 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
24 product options available for selection
| Artikelnummer. | Temperaturområde (metrisk) | Underafdeling | Fordybelsestype | Længde (metrisk) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 13028593 | -20 °C til +150 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Hver |
| 13098583 | -35 °C til +50 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Hver |
| 13018593 | -20 °C til +110 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Hver |
| 11907341 | -10 °C til +260 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13038583 | -10 °C til +210 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 405 mm | Hver |
| 12309359 | -10 °C til +50 °C | 0,5 °C | Total fordybelse | 305 mm | Hver |
| 12399349 | -35 °C til +50 °C | 1 °C | Total fordybelse | 305 mm | Hver |
| 13078583 | -20 °C til +110 °C | 1 °C | Total fordybelse | 305 mm | Hver |
| 13088583 | -20 °C til +150 °C | 1 °C | Total fordybelse | 305 mm | Hver |
| 12389349 | -10 °C til +210 °C | 1 °C | Total fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13068593 | -10 °C til +330 °C | 2 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Hver |
| 12319359 | -10 °C til +300 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Hver |
| 13038603 | -1 °C til +51 °C | 0,1 °C | Delvis fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13008603 | -1 °C til +51 °C | 0,1 °C | Total fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13048603 | -1 °C til +51 °C | 0,2 °C | Delvis fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13018603 | -1 °C til +51 °C | 0,2 °C | Total fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13058603 | -10 °C til +101 °C | 0,2 °C | Delvis fordybelse | 405 mm | Hver |
| 12339359 | -1 °C til +101 °C | 0,2 °C | Total fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13038593 | -10 °C til +110 °C | 1 °C | Total fordybelse | 155 mm | Hver |
| 13048593 | -10 °C til +50 °C | 1 °C | Total fordybelse | 115 mm | Hver |
| 15482695 | -10 °C til +360 °C | 2 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Pakke med 10 |
| 15442695 | -20 °C til +110 °C | 0,5 °C | Total fordybelse | 305 mm | Pakke med 10 |
| 15432695 | -10 °C til +360 °C | 2 °C | Total fordybelse | 305 mm | Pakke med 10 |
| 15689025 | -20 °C til +110 °C | 0,5 °C | Delvis immersion | 305 mm | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
13028593
Supplier
Brannan™
Supplier No.
44/803/8
-
27.80 DKK
23.62 DKK / Pakke med 1
Spare 4.18 DKK
15% Slukket
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
26.41 DKK valid until 2026-09-30
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27996" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27996" for at få din tilbudspris.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Aflæs temperaturerne hurtigt og præcist med blå sprit mod en hvid baggrund. Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-fyldt delvis immersionstermometer er fremstillet efter sporbare standarder og inkluderer en blå ikke-rulletop og sikkerhedsaffjedringsring.
- Generelt/omrørertermometer med lavt giftigt, miljøvenligt fyld
- Let at læse mod baggrunden
- Hvert termometer er fremstillet efter sporbare standarder
Specifications
Specifications
| Flaske Fyld | Blå Ånd |
| Til brug med (applikation) | Generel brug |
| Fordybelsestype | Delvis fordybelse |
| Inkluderer | Brannan ikke rulle endekappe |
| Længde (metrisk) | 305 mm |
| Materiale | Glas |
| Produkttype | Laboratorie termometer |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 302 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 150 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | -4 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -20 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -20 °C til +150 °C |
| Til brug med (udstyr) | Generel brug |
| Nøjagtighed | ±1°C |
| Underafdeling | 1 °C |
| Nedsænkningslængde | 76 mm |
| Show More Show Less |