Få mere at vide
- Home
- Products
- Termometre og temperaturmåling
- Manuelle termometre
- Brannan™ LO-tox™ Lab termometer
Brannan™ LO-tox™ Lab termometer
Artikelnummer. 13008593
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-1 °C til +101 °C
-1 °C til +51 °C
-10 °C til +101 °C
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +210 °C
-10 °C til +260 °C
-10 °C til +300 °C
-10 °C til +330 °C
-10 °C til +360 °C
-10 °C til +50 °C
-20 °C til +110 °C
-20 °C til +150 °C
-35 °C til +50 °C
Underafdeling:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Delvis nedsænkning
Total fordybelse
Længde (metrisk):
115 mm
155 mm
305 mm
405 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
25 product options available for selection
| Artikelnummer. | Temperaturområde (metrisk) | Underafdeling | Fordybelsestype | Længde (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13008593 | -10 °C til +50 °C | 0,5 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Hver |
| 13098583 | -35 °C til +50 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Hver |
| 13018593 | -20 °C til +110 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Hver |
| 13028593 | -20 °C til +150 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Hver |
| 11907341 | -10 °C til +260 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13038583 | -10 °C til +210 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 405 mm | Hver |
| 12309359 | -10 °C til +50 °C | 0,5 °C | Total fordybelse | 305 mm | Hver |
| 12399349 | -35 °C til +50 °C | 1 °C | Total fordybelse | 305 mm | Hver |
| 13078583 | -20 °C til +110 °C | 1 °C | Total fordybelse | 305 mm | Hver |
| 13088583 | -20 °C til +150 °C | 1 °C | Total fordybelse | 305 mm | Hver |
| 12389349 | -10 °C til +210 °C | 1 °C | Total fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13068593 | -10 °C til +330 °C | 2 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Hver |
| 12319359 | -10 °C til +300 °C | 1 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Hver |
| 13038603 | -1 °C til +51 °C | 0,1 °C | Delvis fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13008603 | -1 °C til +51 °C | 0,1 °C | Total fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13048603 | -1 °C til +51 °C | 0,2 °C | Delvis fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13018603 | -1 °C til +51 °C | 0,2 °C | Total fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13058603 | -10 °C til +101 °C | 0,2 °C | Delvis fordybelse | 405 mm | Hver |
| 12339359 | -1 °C til +101 °C | 0,2 °C | Total fordybelse | 405 mm | Hver |
| 13038593 | -10 °C til +110 °C | 1 °C | Total fordybelse | 155 mm | Hver |
| 13048593 | -10 °C til +50 °C | 1 °C | Total fordybelse | 115 mm | Hver |
| 15482695 | -10 °C til +360 °C | 2 °C | Delvis fordybelse | 305 mm | Pakke med 10 |
| 15442695 | -20 °C til +110 °C | 0,5 °C | Total fordybelse | 305 mm | Pakke med 10 |
| 15432695 | -10 °C til +360 °C | 2 °C | Total fordybelse | 305 mm | Pakke med 10 |
| 15689025 | -20 °C til +110 °C | 0,5 °C | Delvis nedsænkning | 305 mm | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Aflæs temperaturer hurtigt og præcist med blå sprit mod en hvid baggrund. Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-fyldt Total Immersion Thermometer er fremstillet efter sporbare standarder og inkluderer en blå non-roll top og sikkerhedsophængsring.
- Generelt/omrørertermometer med lavt giftigt, miljøvenligt fyld
- Let at læse mod baggrunden
- Hvert termometer er fremstillet efter sporbare standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Generel brug |
| Fordybelsestype | Delvis fordybelse |
| Inkluderer | Brannan ikke rulle endekappe |
| Længde (metrisk) | 305 mm |
| Materiale | Glas |
| Termometer Fyld | Blå Ånd |
| Produkttype | Laboratorie termometer |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 122 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | 14 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +50 °C |
| Til brug med (udstyr) | Generel brug |
| Nøjagtighed | ±0.5 at 35°C |
| Underafdeling | 0,5 °C |
| Nedsænkningslængde | 76 mm |
| Vis mere Vis mindre |