Få mere at vide
Brannan™ LO-tox™ Lab termometer
Temperaturområde (metrisk):
-1 °C til +101 °C
-1 °C til +51 °C
-10 °C til +101 °C
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +210 °C
-10 °C til +260 °C
-10 °C til +300 °C
-10 °C til +330 °C
-10 °C til +360 °C
-10 °C til +50 °C
-20 °C til +110 °C
-20 °C til +150 °C
-35 °C til +50 °C
Underafdeling:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Delvis nedsænkning
Total fordybelse
Længde (metrisk):
115 mm
155 mm
305 mm
405 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Aflæs temperaturer hurtigt og præcist med blå sprit mod en hvid baggrund. Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-fyldt Total Immersion Thermometer er fremstillet efter sporbare standarder og inkluderer en blå non-roll top og sikkerhedsophængsring.
- Generelt/omrørertermometer med lavt giftigt, miljøvenligt fyld
- Let at læse mod baggrunden
- Hvert termometer er fremstillet efter sporbare standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Generel brug |
| Fordybelsestype | Total fordybelse |
| Længde (metrisk) | 405 mm |
| Materiale | Glas |
| Termometer Fyld | Blå Ånd |
| Produkttype | Laboratorie termometer |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 210 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +210 °C |
| Nøjagtighed | ±2 ved 90 °C |
| Vis mere |