missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ LNT 1

Beskrivelse
LNT 1 is a potent flap endonuclease 1 (FEN1) inhibitor (IC50 = 46.4 nM for hFEN1-336Δ). Cytotoxic to SW620 colorectal cancer cells in vitro; induces DNA damage response.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl]-3-hydroxythieno[3,2-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| CAS | 824983-91-7 |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C15H12N2O5S |
| Formel vægt | 332.33 |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?