Få mere at vide
Thermo Scientific™ LN 2 Forsyningstank håndlastbil
Shop alle Thermo Scientific produkter
:
Håndvogn
Beskrivelse
Brug Thermo Scientific™ LN 2 forsyningstankvogn med en model 8120 LN 2 forsyningstank.
- Rustfrit stål
- Pneumatiske hjul
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Håndvogn |
| Type | LN2 tankvogn |
| Til brug med (udstyr) | LN 2 Forsyningstank |