Få mere at vide
Thermo Scientific™ LN 2 niveaumonitor
Artikelnummer. p-4530542 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Locator 4 Plus
Locator 8 Plus
Spænding:
100 til 240 V
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10164623
Brand: Thermo Scientific™ CN509X7
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt uerstattelige biologiske prøver med LN 2 Level Monitor, en af de mest avancerede niveaumonitorer til flydende nitrogen på markedet.
Beskyt uerstattelige biologiske prøver med Thermo Scientific™ LN 2 Level Monitor, en af de mest avancerede niveaumonitorer til flydende nitrogen på markedet. Monitoren er designet til at minimere fordampning af flydende nitrogen og er til brug med Thermo Scientific™ Locator™ og Locator Plus kryogene lagringssystemer.
Ultralydsniveaumonitor
  • Minimerer ledning og flydende nitrogenfordampning
  • Letlæselig indikator viser kontinuerligt flydende nitrogenvolumen i 1/8 intervaller
  • Hørbare og visuelle alarmer signalerer lavt niveau af flydende nitrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Niveauovervågning
Type LN2 måleenhed
Til brug med (udstyr) Locator 4 Plus
Overvågningsmuligheder Alarm
Spænding 230 V