Få mere at vide
Thermo Scientific™ LN 2 niveaumonitor
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Locator 4 Plus
Locator 8 Plus
Spænding:
100 til 240 V
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Beskyt uerstattelige biologiske prøver med Thermo Scientific™ LN 2 Level Monitor, en af de mest avancerede niveaumonitorer til flydende nitrogen på markedet. Monitoren er designet til at minimere fordampning af flydende nitrogen og er til brug med Thermo Scientific™ Locator™ og Locator Plus kryogene lagringssystemer.
Ultralydsniveaumonitor
- Minimerer ledning og flydende nitrogenfordampning
- Letlæselig indikator viser kontinuerligt flydende nitrogenvolumen i 1/8 intervaller
- Hørbare og visuelle alarmer signalerer lavt niveau af flydende nitrogen
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Niveauovervågning |
| Type | LN2 måleenhed |
| Til brug med (udstyr) | Locator 8 Plus |
| Overvågningsmuligheder | Alarm |
| Spænding | 100 til 240 V |