Få mere at vide
UVP LMW-20 Model Transilluminator
Tekniske data
Tekniske data
| Bredde (metrisk) | 486 mm |
| Højde (metrisk) | 143 mm |
| Dybde (metrisk) | 337 mm |
| Produkttype | UV/hvidt lys transilluminator |
| Til brug med (applikation) | UVP Billedbehandlingssystem |
| Filtreringsområde (metrisk) | 200 x 200 mm |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Størrelse (metrisk) filter | 200 x 200 mm |
| Model- | LMW –20 |
| Spænding | 230 V |
| Vis mere |