Få mere at vide
Heinz Herenz LMS-Tube LIM Bouillon
Artikelnummer. 30158380
Skift visning
Sterilitet:
Steril
Artikelnummer. Sterilitet
30158380 Steril
1 options
Artikelnummer. 30158380 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1020316
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.71 DKK
    206.82 DKK / Pakke med 100
    Spare 130.89 DKK
    38% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Uden vatpind. Indeholder blå skruelåg og indeholder 2 ml flydende LIM Bouillon-medium. Steril.
Vores transport- og indsamlingsvatpinde indeholder specielle applikatorer og reagensglas med forskellige væskemedier, tilpasset transport og konservering af mikrobiologiske prøver.
  • Det flydende medium muliggør opdeling af prøvematerialet og dermed flere tests fra én prøve.
  • De færdige enheder leveres i en peelpack, som er let at åbne.
  • Brudpunktet i applikatorens aksel muliggør en sikker og hygiejnisk arbejdsgang.
  • Den standardstørrelse på reagensglas med skruehætte forenklede brugen med automatiske analysatorer.
  • Der er etiketter på reagensglassene for en nøjagtig prøveidentifikation.
  • Genstandene produceres i henhold til betingelserne GMP for (God fremstillingspraksis) og er certificeret i henhold til DIN EN ISO 13485. Dette sikrer en høj kvalitet.
  • Vores vatpinde er sterile (SAL 106), pyrogenfrie og ikke-cytotoksiske.
Tekniske data
Produkttype Transport- og indsamlingsvatpind
Format Podepinde