Få mere at vide
Heinz Herenz LMS-Swab, Amies
Artikelnummer. 17927842
Skift visning
Tip Type:
Bøde
Standard
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tip Type
17927842 Bøde
17917842 Standard
16505354 Standard
16515354 Bøde
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17927842 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1020204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6441.12 DKK
    4392.63 DKK / Pakke med 900
    Spare 2048.49 DKK
    31% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Reagensglas med det lyserøde skruelåg indeholdende 1 mL Amies-medium til prøveudtagning og konservering af aerobe, anaerobe og kræsne bakterier på 48 timer.
  • Til transport og konservering af mikrobiologiske prøver
  • Flydende medier giver mulighed for nem fortynding af prøver
  • Udfør forskellige test ud af en prøve
  • Enheden, der er klar til brug, leveres i en let-at-åbne pose
  • Knækpunkt i skaftet, hvis applikatoren giver mulighed for en sikker og hygiejnisk arbejdsgang
  • Forudmærkede reagensglas giver mulighed for korrekt identifikation
  • Produceret iflg GMP (Good Manufacturing Practice) og certificeret i henhold til DIN EN ISO 13485 sikre den høje kvalitet
  • Steril (SAL 10-6)
Tekniske data
Produkttype Transport- og indsamlingssvamp
Sterilitet Steril
Lukningsfarve Pink (Pink)
Oversigt Pyrogenfri og ikke-cytotoksisk
Inkluderer Reagensglas med skruelåg og flydende medier
Emballage Peel pose
Skaft materiale Skumpind
Tip Type Bøde