Få mere at vide
Heinz Herenz LMS-Swab, Amies
Artikelnummer. 16505354
Tip Type:
Bøde
Standard
Artikelnummer. 16505354
Brand: Heinz Herenz 1020203
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagensglas med det lyserøde skruelåg indeholdende 1 mL Amies-medium til prøveudtagning og konservering af aerobe, anaerobe og kræsne bakterier på 48 timer.
  • Til transport og konservering af mikrobiologiske prøver
  • Flydende medier giver mulighed for nem fortynding af prøver
  • Udfør forskellige test ud af en prøve
  • Enheden, der er klar til brug, leveres i en let-at-åbne pose
  • Knækpunkt i skaftet, hvis applikatoren giver mulighed for en sikker og hygiejnisk arbejdsgang
  • Forudmærkede reagensglas giver mulighed for korrekt identifikation
  • Produceret iflg GMP (Good Manufacturing Practice) og certificeret i henhold til DIN EN ISO 13485 sikre den høje kvalitet
  • Steril (SAL 10-6)
Tekniske data
Produkttype Transport- og indsamlingssvamp
Sterilitet Steril
Lukningsfarve Pink (Pink)
Oversigt Pyrogenfri og ikke-cytotoksisk
Inkluderer Reagensglas med skruelåg og flydende medier
Emballage Peel pose
Skaft materiale Skumpind
Tip Type Standard