Få mere at vide
Heinz Herenz LMS-Swab Amies Pink Skruedæksel
Artikelnummer. 30178742
Skift visning
Sterilitet:
Steril
Artikelnummer. Sterilitet
30178742 Steril
1 options
Artikelnummer. 30178742 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1020204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1333.16 DKK
    732.93 DKK / Pakke med 150
    Spare 600.23 DKK
    45% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Reagensglas med lyserød skruehætte indeholdende 1 ml flydende Amies-medium til prøvetagning og bevarelse af aerobe, anaerob og andre omhyggelige bakterier inden for 48 timer.
Vores transport- og indsamlingsvatpinde indeholder specielle applikatorer og reagensglas med forskellige væskemedier, tilpasset transport og konservering af mikrobiologiske prøver.
  • Det flydende medium muliggør opdeling af prøvematerialet og dermed flere tests fra én prøve.
  • De færdige enheder leveres i en peelpack, som er let at åbne.
  • Brudpunktet i applikatorens aksel muliggør en sikker og hygiejnisk arbejdsgang.
  • Den standardstørrelse på reagensglas med skruehætte forenklede brugen med automatiske analysatorer.
  • Der er etiketter på reagensglassene for en nøjagtig prøveidentifikation.
  • Genstandene produceres i henhold til betingelserne GMP for (God fremstillingspraksis) og er certificeret i henhold til DIN EN ISO 13485. Dette sikrer en høj kvalitet.
  • Vores vatpinde er sterile (SAL 106), pyrogenfrie og ikke-cytotoksiske.
Tekniske data
Produkttype Flydende Amies Transportsystem
Format Podepinde
Medietype Flydende Amies
Sterilitet Steril
Farve Hvid
Tip Type Fint tip