Få mere at vide
LMK 235, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(6-(Hydroxyamino)-6-oxohexyl)oxy]-3,5-dimethylbenzamide |
| CAS | 1418033-25-6 |
| Molekylær formel | C11 H14 Br N O . H Cl |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | LMK 235, N-[[6-(Hydroxyamino)-6-oxohexyl]oxy]-3,5-dimethylbenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14BrNO.ClH/c1-13(2)8-7-11(14)9-3-5-10(12)6-4-9;/h3-6H,7-8H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CCC(=O)c1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(4-bromophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.6 |
| Formel vægt | 291.003 |