missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

LMK 235, TRC

Artikelnummer. 30474193
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474193 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474193 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46929510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[(6-(Hydroxyamino)-6-oxohexyl)oxy]-3,5-dimethylbenzamide
CAS 1418033-25-6
Molekylær formel C11 H14 Br N O . H Cl
Mængde 10 mg
Synonym LMK 235, N-[[6-(Hydroxyamino)-6-oxohexyl]oxy]-3,5-dimethylbenzamide
InChI formel InChI=1S/C11H14BrNO.ClH/c1-13(2)8-7-11(14)9-3-5-10(12)6-4-9;/h3-6H,7-8H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CN(C)CCC(=O)c1ccc(Br)cc1
IUPAC navn 1-(4-bromophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 292.6
Formel vægt 291.003
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.