Få mere at vide
LMK-235, MedChemExpress
Beskrivelse
LMK-235 is a potent and selective HDAC4/5 inhibitor, inhibits HDAC5, HDAC4, HDAC6, HDAC1, HDAC2, HDAC11 and HDAC8, with IC50s of 4.22 nM, 11.9 nM, 55.7 nM, 320 nM, 881 nM, 852 nM and 1278 nM, respectively, and is used in cancer research.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LMK-235 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1418033-25-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H22N2O4 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (101.92 mM) |
| SMIL | O=C(NOCCCCCC(NO)=O)C1=CC(C)=CC(C)=C1 |
| Vis mere |