Få mere at vide
LM22B-10, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490106
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490106 2 mg -
16486657 5 mg -
16470297 50 mg 50mg
16444966 100 mg -
16403948 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16490106 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY104047
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress LM22B-10 is an activator of TrkB/TrkC neurotrophin receptor, and can induce TrkB, TrkC, AKT and ERK activation in vitro and in vivo.
LM22B-10 is an activator of TrkB/TrkC neurotrophin receptor, and can induce TrkB, TrkC, AKT and ERK activation in vitro and in vivo.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LM22B-10
Fysisk form Solid
CAS 342777-54-2
Farve Green
Mængde 2 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H33ClN2O4
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (309.27 mM)
SMIL ClC1=CC=C(C(C2=CC=C(N(CCO)CCO)C=C2)C3=CC=C(N(CCO)CCO)C=C3)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 485.01
Formel vægt 485.01
Procent renhed 98.6%