Få mere at vide
LM22A-4, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494406
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494406 100 mg
16475847 5 mg
16453118 10 mg
16419676 50 mg
16402636 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494406 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100673
MedChemExpress LM22A-4 is a specific agonist of tyrosine kinase receptor B, used for neurological disease research.
LM22A-4 is a specific agonist of tyrosine kinase receptor B, used for neurological disease research.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LM22A-4
Fysisk form Solid
CAS 37988-18-4
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H21N3O6
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (147.34 mM) ∣DMSO : ≥ 29 mg/mL (85.46 mM)
SMIL O=C(C1=CC(C(NCCO)=O)=CC(C(NCCO)=O)=C1)NCCO
Molekylvægt (g/mol) 339.34
Formel vægt 339.34
Procent renhed 98.0%