Få mere at vide
Invitrogen™ Rotte LIX-cellelysat (CXCL5) ELISA Kit
Artikelnummer. 18567834
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 18567834
Brand: Invitrogen™ ERCXCL5CLX10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Rotten LIX (CXCL5) ELISA kvantificerer Rt LIX i rottecelle- eller vævslysater. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Rt LIX. Metodens princip The Rat LIX solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Proteinet kodet af dette gen er et inflammatorisk kemokin, der tilhører CXC-kemokinfamilien. Dette kemokin produceres samtidig med interleukin-8 (IL8) som reaktion på stimulering med enten interleukin-1 (IL1) eller tumornekrosefaktor-alfa (TNFA). Denne kemokin er en potent kemotaxin involveret i neutrofil aktivering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P97885
Analyseområde 8,23 til 6000 pg/ml
Assay følsomhed 15 pg/ml
Kalibreringsområde 15 pg/ml til 6000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Chemokine& Receptorer
Prøvetype Cellelysater
Specificitet Antistofparret i dette sæt genkender rotte LIX / CXCL5.
Tilstrækkelig til 96 assays
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen symbol Cxcl5, Cxcl6
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Cellelysebuffer, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Prøvevolumen Cellelysat 20μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Cxcl5
Mål CXCL5
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min