Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Levertoksicitet Panel 1, 6plex
Artikelnummer. 17944691
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. Mængde
17944691 96 prøver
1 options
Artikelnummer. 17944691 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX06015857901
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De ProcartaPlex Human Levertoksicitet Panel 1 6plex muliggør hepatotoksicitetsforskning ved at analysere seks proteinmål i en enkelt brønd ved hjælp af Luminex xMAP teknologi.
De ProcartaPlex Human Levertoksicitet Panel 1 6plex muliggør hepatotoksicitetsforskning ved at analysere seks proteinmål i en enkelt brønd ved hjælp af Luminex xMAP teknologi. Samtidig påvisning af disse mål kan hjælpe med at få information om leverfunktion og hepatotoksicitet under lægemiddeludviklingsstudier.
Panelet leveres i et klar-til-brug format med individuelle hætteglas med indfangnings- og detektionsreagenser formuleret i 1X koncentration, hvilket kræver mindre pipettering og eksperimentel opsætning. Det kan ikke kombineres med simplekser eller andre paneler. Det supplerer Human Liver Toxicity Panel 2 5plex (Kat. nr. EPX050-15858-901), der giver fem yderligere proteinmål inden for samme forskningsområde.
ProcartaPlex prækonfigurerede paneler er grundigt testet for analytkombinabilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. Alle ProcartaPlex paneler leveres med de nødvendige reagenser til at udføre analysen.
Mål: CYP1A2, CYP3A4, CYP2B6, CYP2C9, B2M , GAPDH
Om ProcartaPlex analyser for Luminex platform
ProcartaPlex analyser anvender Luminex xMAP (multianalyt profilering) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en enkelt –25 50μ L-—prøve fra plasma, serum, cellekultursupernatanter og andre kropsvæsker.
De Luminex MagPlex superparamagnetiske mikrosfære perler i ProcartaPlex analysen er internt farvet med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe 100 spektralt unikke signaturer, der kan identificeres af Luminex xMAP ¬detektionssystemer (Luminex 200 , FLEXMAP 3D , og MAGPIX systemer). Svarende til en sandwich ELISA , den ProcartaPlex assay bruger matchede antistofpar til at identificere proteinet af interesse. I et multiplekset assay mærkes hver spektralt unik perle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin R-–phycoerythrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle giver mulighed for analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den væsentligste forskel mellem en ProcartaPlex assay og ELISA er, at indfangningsantistoffet i ProcartaPlex analysen er konjugeret til en magnetisk perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så den ProcartaPlex assay reagenser er frit svævende i opløsningen. Til detektering Luminex 200 instrument, for eksempel, indeholder to lasere, en til at skelne den spektrale signatur af hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein til stede i prøven. ProcartaPlex multiplex assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge væsentligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA .
ProcartaPlex multiplekspaneler er tilgængelige i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multiplex panel
Mængde 96 prøver
Arter ADN
Kombinerbarhed Ikke-kombinerbar
Perletype Magnetisk
Analyseområde Se Analysecertifikat
Format Multiplex sæt
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Interassay CV Mindre end 15 %
Intraassay CV Mindre end 15 %
Multiplex Størrelse Plex Nr. 6
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Cellelysater
Prøvevolumen Cellelysater: 25μ L
Indhold og opbevaring
•Fang perleblanding
• Standard blandinger
• Biotinyleret detektionsantistof
• Universal assay buffer
• 10X vaskebuffer
• Læsebuffer
• Streptavidin-PE
• Sort mikroplade låg
• Pladebetræk
• 8-rørs strimmel
• Flad bundplade
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Toksikologi