Få mere at vide
Gibco™ Leverperfusionsmedium (1X)
Beskrivelse
Leverperfusionsmedium er en bufferet, afbalanceret saltopløsning formuleret til at rense leveren for blod, forhindre koagulering og initiere løsning af celle-til-celle-kontakt.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Hepatocytceller |
| Klassifikation | Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Leverperfusionsmedium |
| Serum niveau | Serumfri |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen fenolrød |
| Mængde | 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys. |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |