Få mere at vide
Gibco™ Leverfordøjelsesmedium
Beskrivelse
Liver Digest Medium er et collagenase-dispase medium til dissociation af levedygtige leverceller.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Hepatocytceller |
| Klassifikation | Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Leverfordøjelsesmedium |
| Serum niveau | Serumfri |
| Med tilsætningsstoffer | Fenolrød |
| Mængde | 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |