Få mere at vide
Thermo Scientific™ Leverbouillonkulturmedium (dehydreret)
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Beskrivelse
Dyrk og opregn sakkarolytiske eller forrådnende mesofile og termofile anaerober fra fødevareprøverne med Thermo Scientific™ Oxoid™ Leverbouillonkulturmedium (Dehydreret). Mediet indeholder leverpartikler, som understøtter luksuriøs vækst for anaerober.
Liver Bouillon Culture Medium er et leverinfusionsmedium, der indeholder leverpartikler, til undersøgelse af fødevarer for saccharolytiske eller forrådnende mesofile og termofile anaerober. Mediet anbefales også til vedligeholdelse af aerobe og anaerobe i renkultur. Gillespie i kommunikation med Scarr 1 anbefalede Lever Bouillon til undersøgelse af dåse’ sukker til brint-svulmer forårsaget af termofile anaerober ( Clostridium thermosaccharolyticum ).
En 20% w/v opløsning af sukkeret dampes i 30 minutter for at ødelægge vegetative former og inokuleres i leverbouillon forseglet med agar. Den foreslåede standard var maksimalt ét positivt rør ud af seks, med 20 ml pode inkuberet i 72 timer ved 56 °C.
Dette medium bør kun fremstilles, når det er nødvendigt til brug. Opbevaring af det rekonstituerede medium anbefales ikke, da luft kan absorberes, og den gendampning, der er nødvendig for at genoprette anaerobe forhold, gør mediet mørkere. Leverbouillon er ikke et homogent medium, der består af et lag af leverpartikler og en uklar supernatant. Vækst giver en tydelig stigning i turbiditet, og nogle organismer (f.eks. Clostridium thermosaccharolyticum ) producerer også gas, som ofte skubber agarproppen mod toppen af røret. Nogle organismer fordøjer også det faste levervæv.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
En 20% w/v opløsning af sukkeret dampes i 30 minutter for at ødelægge vegetative former og inokuleres i leverbouillon forseglet med agar. Den foreslåede standard var maksimalt ét positivt rør ud af seks, med 20 ml pode inkuberet i 72 timer ved 56 °C.
Dette medium bør kun fremstilles, når det er nødvendigt til brug. Opbevaring af det rekonstituerede medium anbefales ikke, da luft kan absorberes, og den gendampning, der er nødvendig for at genoprette anaerobe forhold, gør mediet mørkere. Leverbouillon er ikke et homogent medium, der består af et lag af leverpartikler og en uklar supernatant. Vækst giver en tydelig stigning i turbiditet, og nogle organismer (f.eks. Clostridium thermosaccharolyticum ) producerer også gas, som ofte skubber agarproppen mod toppen af røret. Nogle organismer fordøjer også det faste levervæv.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 10 °C til 30 °C |
| Oversigt | Leverbouillonkulturmedium (dehydreret) |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Mængde | 500 g |