Få mere at vide
Invitrogen™ LiveBLAzer™ FRET-B/G Loading Kit med CCF4-AM
Artikelnummer. 10739934
Skift visning
Mængde:
1 mg
200μ g
5 mg
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10739934 200μ g 1 sæt
10563263 1 mg 1 sæt
10798224 5 mg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10739934 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K1095
 Begrænset vare
På lager
LiveBLAzer™ FRET-B/G Loading Kit med CCF4-AM
Baggrund:
GeneBLAzer™ cellebaserede assays anvender de membrangennemtrængende esterformer (CCF2-AM og CCF4-AM) af de negativt ladede fluorescerende beta-lactamase-substrater, CCF2 og CCF4. Disse lipofile estere kommer let ind i cellen, hvor spaltning af endogene cytoplasmatiske esteraser hurtigt omdanner dem til deres negativt ladede former, hvorved de fanges i cytosolen.
Påvisning af GeneBLAzer™ assays er FRET-baserede. Hvert substrat er mærket med to fluoroforer, der danner et effektivt FRET-par. I fravær af beta-lactamase-aktivitet resulterer excitering af coumarin ved 409 nm i det intakte CCF2-molekyle i FRET til fluoresceinet, som udsender et grønt fluorescenssignal ved 518 nm (figur 1). I nærvær af beta-lactamase-aktivitet adskiller spaltning af CCF2 imidlertid de to farvestoffer rumligt og forstyrrer FRET, så excitering af cumarinet ved 409 nm nu producerer et blåt fluorescenssignal ved 447 nm. Dette blå signal kan let observeres under et mikroskop og kan også detekteres som en stigning i den blå kanaludlæsning på fluorescerende mikropladelæsere.
CCF2-AM- og CCF4-AM-substraterne er essentielle assaykomponenter for GeneBLAzer™ platform. Disse substrater er fuldt ud kompatible med flowcytometri, hvilket fremskynder tiden til klonselektion. Ratiometrisk analyse af de blå og grønne signaler reducerer brønd til brønd variation på grund af forskelle i celleantal og substratbelastning, hvilket fører til høj Z´ -faktorværdier og lave variationskoefficienter (CV'er).
CCF2-AM og CCF4-AM adskiller sig med to carbonatomer i broen, der forbinder coumarindelen til lactamringen. Begge er i de membrangennemtrængelige, esterificerede former og kan bruges til assays i intakte celler. CCF4-AM har bedre opløselighedsegenskaber (opløselig for> 24 timer) end CCF2-AM og er dermed bedst egnet til screeningsapplikationer. Derudover har CCF4-AM lidt bedre FRET og dermed lidt lavere baggrund end CCF2-AM.
CCF2-FA er i det væsentlige CCF2-substratet uden de estere, der findes i AM-versionen. CCF2-FA de-esterificeres og bruges i cellelysatapplikationer, idet den omgår belastning over cellemembranen og de-esterificeringstrin. Cellelysater er den foretrukne metode til anvendelser med celler, der indeholder en cellevæg. CCF2-FA kan også bruges som en kontrol til at erhverve excitations- og emissionsspektrene for CCF2-AM og CCF4-AM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay Entry Cellebaseret beta-lactamase-reportergen, cellebaseret beta-arrestin-rekruttering
Cellepermeabilitet Celle-permeant
Indhold og opbevaring GeneBLAzer™ beta-lactamase-substrater leveres som ladningssæt (tabel 1) og fås i bulkstørrelser. Indlæsningssæt inkluderer CCF2-AM eller CCF4-AM, DMSO (til løsning A), løsning B og løsning C. CCF2-AM og CCF4-AM leveres tørt og skal opbevares ved -20 C, °udtørret og beskyttet mod lys. DMSO (til opløsning A), opløsning B og opløsning C skal opbevares ved 22-25 C, °beskyttet mod direkte lys. Lidt køligere temperaturer kan forårsage, at der dannes et hvidt bundfald i opløsning B.
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Mikropladelæser, fluorometer, flowcytometer
Produktlinje LiveBLAzer
Mængde 200μ g
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Beta-lactamase substrat
Substrater CCF4-AM
Type FRET-B/G Loading Kit