Få mere at vide
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Levedygtighed/cytotoksicitetsanalysesæt (grøn/dyb rød)
Artikelnummer. 17444512
Skift visning
Mængde:
2 x 40μ L Hætteglassæt
Artikelnummer. Mængde
17444512 2 x 40μ L Hætteglassæt
1 options
Artikelnummer. 17444512 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. L32250
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Add to basket
En tofarvet fluorescerende cellelevedygtighedsanalyse, der samtidigt identificerer levende og døde celler. Levende celler er mærket med calcein farvestof og udsender en grøn fluorescens, mens døde celler er mærket med SYTOX Deep Red farvestof og udsender en rød fluorescens.
LIVE/DEAD™ Levedygtighed/cytotoksicitetsanalysesæt (grøn/dyb rød)
  • En tofarvet fluorescerende cellelevedygtighedsanalyse, der samtidigt identificerer levende og døde celler
  • Levende celler er mærket med calceinfarvestof og udsender en grøn fluorescens
  • Døde celler er mærket med SYTOX Deep Red farvestof og udsender en rød fluorescens
  • Farvestoffer kan multiplekses med andre orange/røde fluoroforer med kompatible filtersæt
  • Sættet er velegnet til brug med fluorescensmikroskoper eller højindholdsanalyse (HCA) fluorescens multiwall-pladescannere
  • Kan nemt tilpasses til andre fluorescensdetektionssystemer
  • Assayprincipper er generelle og anvendelige til de fleste eukaryote celletyper, herunder adhærente og ikke-adhærente celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Grøn, dyb rød
Indhold og opbevaring •1 hætteglas Calcein AM (levende celleindikator), 40μ L, tilvejebragt som en 2000X (4 mM) opløsning i DMSO
• 1 hætteglas af SYTOX Dyb rød nukleinsyrefarvning (indikator for døde celler), 40μ L, leveret som en 2000X (500μ M) opløsning i DMSO
Opbevar kl≤ -20 C, °opretstående på tørt sted. Beskyt mod lys.
Oversigt LIVE/DEAD Levedygtighed/cytotoksicitetsanalysesæt (grøn/dyb rød)
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Instrument til analyse af højt indhold, Andre fluorescensdetektionssystemer
Produkttype M25
Format Sæt
Indikator Calcein, AM (levende celleindikator), SYTOX™ Dyb rød nukleinsyrefarvning (indikator for døde celler)
Produktlinje LIVE/DEAD
Mængde 2 x 40μ L Hætteglassæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Levedygtighed
Excitationsbølgelængde 495, 660 nm
Emissionsbølgelængde 515/682