Få mere at vide
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Yellow Dead Cell Stain Kit, til 405 nm excitation
Mængde:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Beskrivelse
- Anvendes til at bestemme levedygtigheden af celler før fiksering og permeabilisering, der kræves til intracellulær antistoffarvning eller før eliminering af biofarlige materialer ved brug af formaldehydfiksering
- Kit er blevet optimeret og valideret til brug med et violet laser flowcytometer
- Praktisk pakket i 40-test hætteglas for at hjælpe med at sikre stabiliteten og ydeevnen af farvestoffet over tid
- Amin-reaktive farvestoffer i opløsning vil miste deres effektivitet over en kort periode, derfor anbefales det at bruge hætteglasset fuldstændigt, når det er rehydreret
- Hvis dette ikke er muligt, alikvoter hætteglassene i små mængder og opbevares ved -80 °C, undgå fryse-optøningscyklusser
- LIVE/DEAD™ Fixerbare døde celle-pletter fås i en bred vifte af farver for at imødekomme flerfarvede panelbehov
Lav kompensation
- De LIVE/DEAD™ Fixable Yellow Stain blev udvalgt baseret på dens fluorescerende egenskaber for at minimere kompensation mellem andre violette farvestoffer og farvestoffer, der exciterer fra den 488 nm blå laser
- Det gul-fluorescerende reaktive farvestof har et excitationsmaksimum på∼ 405 nm, men det er godt begejstret med den 405 nm violette laser
- Den har et emissionsmaksimum på∼ 570 nm, så det kan opsamles i den anden eller tredje kanal på de fleste violette laser flowcytometre
Tekniske data
Tekniske data
| Cellepermeabilitet | Gennemtrængende |
| Celletype | Eukaryote celler |
| Farve | Gul |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 5 hætteglas af LIVE/DEAD™ fixerbar dødcellefarvning og 500μ L DMSO. Opbevares ved -20 °C. |
| Oversigt | LIVE/DEAD™ Fixable Yellow Dead Cell Stain Kit, til 405 nm excitation |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Plet |
| Farvetype | LIVE/DEAD™ Fixerbar gul døde celle plet |
| Vis mere |