Få mere at vide
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fikserbart Violet Dead Cell Stain Kit, til 405 nm excitation
Artikelnummer. 15589623
Skift visning
Mængde:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15589623 400 analyser 1 sæt
15562731 80 analyser 1 sæt
10645203 200 analyser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15589623 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. L34964
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
De LIVE/DEAD™ Fixable Violet Dead Cell Stain Kit bruges til at bestemme levedygtigheden af celler før fiksering og permeabilisering, der kræves til intracellulær antistoffarvning, eller før eliminering af biofarlige materialer ved hjælp af formaldehydfiksering.
LIVE/DEAD™ Fixable Violet Dead Cell Stain Kit bruges til at bestemme cellernes levedygtighed før fiksering og permeabilisering, der kræves for intracellulær antistoffarvning eller før eliminering af biofarlige materialer ved formaldehydfiksering. Dette kit er optimeret og valideret til brug med et violet laserflowcytometer.
  • Stabile—farvestoffer frysetørres i separate hætteglas for at opretholde stabiliteten
  • Det robuste—farvningsmønster er det samme før og efter fiksering
  • Minimal spektral overlapning med lav kompensation—mellem andre fluoroforer
Stable
Produktet sælges i rør med DMSO og i lyofiliserede flowrør og plader, som ikke kræver DMSO. Amin-reaktive farvestoffer i opløsning vil miste deres effektivitet over en kort periode, derfor anbefales det at bruge materialet fuldt ud, når det er rehydreret.
Robust
Dødcellediskriminatorfarver kan miste følsomhed efter behandling med fixativer som formaldehyd eller ethanolbaserede fikseringsmetoder, der kræves til intracellulære fosforyleringsstudier. LIVE/DEAD™ Fixable Violet Stain er et amin-reaktivt farvestof, der binder kovalent til intracellulære og ekstracellulære aminer, og farvningsmønsteret bevares efter formaldehydfiksering.
Lav løn
Fixable LIVE/DEAD™ Violet Staining blev valgt på baggrund af dens fluorescerende egenskaber for at minimere kompensation mellem andre violette farvestoffer og farvestoffer, der exciterer fra den 488 nm blå laser. Den violet-fluorescerende reaktive farve har en excitationsmaksimum på ∼416 nm og exciteres godt med den 405 nm violette laser, og den har en emissionsmaksimum på ∼451 nm, så den kan opsamles i den første kanal på de fleste violette laserflowcytometre.
Sådan fungerer det
I celler med kompromitterede membraner reagerer farvestoffet med frie aminer både i cellens indre og på celleoverfladen, hvilket giver intens fluorescerende farvning. I levedygtige celler er farvestoffets reaktivitet begrænset til celleoverfladeaminerne, hvilket resulterer i mindre intens fluorescens. Forskellen i intensitet er typisk større end 50 gange mellem levende og døde celler, hvilket muliggør let adskillelse.
Tilgængelige farver
LIVE/DEAD™ Reparerbare døde cellepletter fås i et bredt udvalg af farver, så de opfylder dine behov for flerfarvede paneler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cellepermeabilitet Gennemtrængende
Celletype Eukaryote celler
Farve Violet
Indhold og opbevaring Indeholder 10 hætteglas af LIVE/DEAD™ fixerbar dødcellefarvning og 500μ L DMSO.
Opbevares ved -20 °C.
Oversigt LIVE/DEAD™ Fikserbart Violet Dead Cell Stain Kit, til 405 nm excitation
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Produkttype Plet
Farvetype LIVE/DEAD™ Fixerbar Violet Dead Cell Stain
Form Fast stof
Format Rør
Produktlinje LIVE/DEAD
Mængde 400 analyser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Excitationsbølgelængde 416 nm
Emissionsbølgelængde 451 nm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.