Få mere at vide
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Fikserbart Violet Dead Cell Stain Kit, til 405 nm excitation
Artikelnummer. 10645203
Skift visning
Mængde:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10645203 200 analyser Hver
15562731 80 analyser 1 sæt
15589623 400 analyser 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10645203 Leverandør Molecular Probes™ Leverandørnr. L34955
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De LIVE/DEAD™ Fixable Violet Dead Cell Stain Kit bruges til at bestemme levedygtigheden af celler før fiksering og permeabilisering, der kræves til intracellulær antistoffarvning, eller før eliminering af biofarlige materialer ved hjælp af formaldehydfiksering.
  • Anvendes til at bestemme levedygtigheden af celler før fiksering og permeabilisering, der kræves til intracellulær antistoffarvning eller før eliminering af biofarlige materialer ved brug af formaldehydfiksering
  • Kit er blevet optimeret og valideret til brug med et violet laser flowcytometer
  • Praktisk pakket i 40-test hætteglas for at hjælpe med at sikre stabiliteten og ydeevnen af farvestoffet over tid
  • Amin-reaktive farvestoffer i opløsning vil miste deres effektivitet over en kort periode, derfor anbefales det at bruge hætteglasset fuldstændigt, når det er rehydreret
  • Hvis dette ikke er muligt, alikvoter hætteglassene i små mængder og opbevares ved -80 °C, undgå fryse-optøningscyklusser
  • LIVE/DEAD™ Fixerbare døde celle-pletter fås i en bred vifte af farver for at imødekomme flerfarvede panelbehov
Lav kompensation
  • De LIVE/DEAD™ Fixable Violet Stain blev udvalgt baseret på dens fluorescerende egenskaber for at minimere kompensation mellem andre violette farvestoffer og farvestoffer, der exciterer fra den 488 nm blå laser
  • Det violet-fluorescerende reaktive farvestof har et excitationsmaksimum på∼ 416 nm og exciteres godt med 405 nm violet laser
  • Den har et emissionsmaksimum på∼ 451 nm, så det kan opsamles i den første kanal på de fleste violette laser flowcytometre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Gennemtrængende
Celletype Eukaryote celler
Farve Violet
Indhold og opbevaring Indeholder 5 hætteglas af LIVE/DEAD™ fixerbar dødcellefarvning og 500μ L DMSO.
Opbevares ved -20 °C.
Oversigt LIVE/DEAD™ Fikserbart Violet Dead Cell Stain Kit, til 405 nm excitation
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Produkttype Plet
Farvetype LIVE/DEAD™ Fixerbar Violet Dead Cell Stain
Excitationsbølgelængdeområde 416 nm
Form Fast stof
Format Rør
Produktlinje LIVE/DEAD
Mængde 200 analyser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
Emissionsbølgelængdeområde 451